Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm02745317_m1
          See other TRIM58 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Trim58
          Gene Name:
          tripartite motif-containing 58
          Gene Aliases:
          Gm16, Gm1783
          Chromosome Location:
          Chr.11: 58640465 - 58652404 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm02745317_m1
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # 4331182
          제품 정가 2,694.00
          Your Price
          온라인 행사가:
          2694.0
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: Trim58
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001039047.1 NP_001034136.1 5 - 6 869 59
          GenBank mRNA BC147805.1 - 5 - 6 888 9087522 59
          BC147806.1 - 5 - 6 888 9087523 59
          BC150936.1 - 5 - 6 943 9087847 59

          Back To Top

          추가 정보


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1100000694.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          ubiquitin-protein ligase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          zinc ion binding
          UDP-N-acetylmuramoylalanyl-D-glutamyl-2,6-diaminopimelate-D-alanyl-D-alanine ligase activity
          ligase activity
          ribosomal S6-glutamic acid ligase activity
          coenzyme F420-0 gamma-glutamyl ligase activity
          coenzyme F420-2 alpha-glutamyl ligase activity
          metal ion binding
          protein-glycine ligase activity
          protein-glycine ligase activity, initiating
          protein-glycine ligase activity, elongating
          tubulin-glycine ligase activity
          protein-glutamic acid ligase activity
          tubulin-glutamic acid ligase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27832054 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27832056 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2064486 NM_001039047.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 435 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 776766 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 642617 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 130907 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 97974 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 626742 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 117387 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 74165 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P124349 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2064486 NM_001039047.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27832041 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27832053 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27832058 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27832065 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27832063 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27832067 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27832046 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27832043 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27832051 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27832061 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27832037 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27832039 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27832028 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27832049 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27832027 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27832032 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27832064 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27832047 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27832031 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27832057 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27832045 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27832066 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27832036 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27832054 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27832070 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27832033 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27832069 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27832056 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P02335991 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P124349 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P07357870 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_67_P02335991 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P124349 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27832056 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27832054 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27832100 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27832011 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27832140 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27832160 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27832086 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27832045 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27832005 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27831993 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27832131 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27832098 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27832064 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27832091 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27832051 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27832058 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27832186 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27832008 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27832041 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27832159 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27832036 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27832000 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27832029 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27831999 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27832088 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27832056 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27832043 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27832112 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27832075 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27832191 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27832096 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27832162 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27832115 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27832083 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27832119 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27832107 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27831991 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27832067 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27832128 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27832148 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27832039 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27832071 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27832023 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27831997 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27832031 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27832076 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27832133 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27832037 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27832013 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27832157 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27832097 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27832012 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27832063 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27832177 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27832147 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27832093 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27832172 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27832059 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27832117 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27832046 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27832079 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27832194 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27832125 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27832028 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27832104 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27832080 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27832109 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27832102 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27832070 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27832021 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27832003 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27832014 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27832027 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27831992 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27832057 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27832066 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27832061 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27832135 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27832192 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27832015 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27832054 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27832081 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27832134 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27832108 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27832024 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27832136 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27832017 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27832189 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27832122 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27832011 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27832033 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27832069 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09606416 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27832039 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27832041 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27832064 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27832029 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27832108 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27832097 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09697552 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27832067 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27832089 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09429038 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09697536 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09606412 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09245242 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09665302 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09482738 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27832048 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27832098 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09067523 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27832102 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27832071 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27832083 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27832100 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27832024 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27832104 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09067521 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27832091 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27832008 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09255484 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27832061 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27832086 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27832093 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27832037 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09293962 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27832034 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27832019 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27832054 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27832063 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09067520 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27832081 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09706112 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27832080 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27832076 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09653520 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27832066 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27832107 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27832028 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09649023 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27832045 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27832055 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27832047 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27832075 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27832057 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09665301 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27832017 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27832096 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27832015 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27832031 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27832070 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10376398 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10376399 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10376400 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10376401 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10376397 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10376396 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100005586.mm.1 NM_001039047.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100005586.mm.1 NM_001039047.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100005586.mm.1 TC1100000694.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100005583.mm.1 NM_001039047.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100005583.mm.1 NM_001039047.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100005583.mm.1 TC1100000694.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100005584.mm.1 NM_001039047.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100005584.mm.1 NM_001039047.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100005584.mm.1 TC1100000694.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2542037 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1222524 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_3083287 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_3083287 - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline