Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm02745563_s1
          See other GM6899 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Gm6899
          Gene Name:
          predicted gene 6899
          Gene Aliases:
          EG628586
          Chromosome Location:
          -
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm02745563_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Gm6899
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          GenBank mRNA AK140159.1 - 1 251 77
          BC147450.1 - 1 235 9056092 77

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus Both primers and probe map within a single exon

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27663516 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27663517 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1959213 AK140159.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27663515 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27663516 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27663526 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27663534 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27663540 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27663538 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27663535 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27663513 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27663542 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27663541 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27663514 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27663517 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27663544 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27663528 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27663543 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27663507 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27663530 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27663504 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27663532 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27663503 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27663509 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09523638 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09523646 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09299771 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09299770 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27663517 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27663516 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100002278.mm.1 TC1100000266.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_3161432 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_3161432 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) GI_85986634-S - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_3161432 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_3161432 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline