Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm02747930_g1
          See other GM4841 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Gm4841
          Gene Name:
          predicted gene 4841
          Gene Aliases:
          EG225594, Ifgga3
          Chromosome Location:
          Chr.18: 60268301 - 60273267 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm02747930_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Gm4841
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001034859.3 NP_001030031.2 2 2236 111
          GenBank mRNA AK156469.1 - 3 2048 111
          BC150900.1 - 3 2014 9087811 111

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Gm4841

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2073024 NM_001034859.3 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31751101 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31751093 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_67_P03489424 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31751086 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31751079 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31751070 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13984903 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13940400 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31751101 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31751106 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13940411 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31751107 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14072674 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31751068 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31751062 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13854913 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31751064 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31751081 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31751108 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31751072 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31751093 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10608681 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10459066 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10608681 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800010191.mm.1 NM_001034859.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800010191.mm.1 NM_001034859.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800010191.mm.1 TC1800001396.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800010192.mm.1 NM_001034859.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800010192.mm.1 NM_001034859.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800010192.mm.1 TC1800001396.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800010190.mm.1 NM_001034859.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800010190.mm.1 NM_001034859.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800010190.mm.1 TC1800001396.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800010193.mm.1 NM_001034859.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800010193.mm.1 NM_001034859.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800010193.mm.1 TC1800001396.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800010189.mm.1 NM_001034859.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800010189.mm.1 NM_001034859.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800010189.mm.1 TC1800001396.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2996973 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2996973 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline