Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm02762777_s1
          See other UTP14B GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Utp14b
          Gene Name:
          UTP14, U3 small nucleolar ribonucleoprotein, homolog B (yeast)
          Gene Aliases:
          4932411L21Rik, jsd
          Chromosome Location:
          Chr.1: 78657825 - 78667601 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm02762777_s1
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # 4331182
          제품 정가 284.00
          Your Price
          온라인 행사가: 266.65
          266.65
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: Utp14b
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001001981.3 NP_001001981.2 3 2231 84
          NM_001136226.1 NP_001129698.1 4 2238 84
          GenBank mRNA AK029972.1 - 4 2241 84
          AK046254.1 - 1 147 84
          AY316161.1 - 3 2018 84
          AY316162.1 - 1 266 84
          BC039778.1 - 1 978 84
          BC141102.1 - 2 1923 9055714 84

          Back To Top

          추가 정보


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Utp14b

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          RNA metabolism protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s)

          rRNA processing
          multicellular organism development
          spermatogenesis
          cell differentiation
          ribosome biogenesis
          meiotic cell cycle

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P20372364 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P20372363 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P20372373 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P20372366 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P20372368 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P20372371 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P20372365 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P20372367 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P20372370 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P153693 BM213836.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P153693 AY316161.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P153693 AK029972.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P153693 AK046254.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P153693 NM_001136226.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P153693 BM213836.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P153693 AY316161.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P153693 AK029972.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P153693 AK046254.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P153693 NM_001136226.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 45925 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 306767 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 3897 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 381080 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 498556 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 449683 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 816471 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 23971 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P118990 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P153693 BM213836.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P153693 AY316161.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P153693 AK029972.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P153693 AK046254.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P153693 NM_001136226.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P153693 BM213836.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P153693 AY316161.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P153693 AK029972.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P153693 AK046254.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P153693 NM_001136226.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20372340 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20372353 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20372370 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20372378 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20372352 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20372375 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20372386 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20372359 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20372374 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20372384 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20372358 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20372346 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20372341 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20372382 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20372338 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20372348 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20372356 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20372351 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20372349 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20372366 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20372383 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20372344 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20372380 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20372377 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20372373 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20372361 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20372364 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20372342 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20372368 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P153693 BM213836.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P153693 AY316161.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P153693 AK029972.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P153693 AK046254.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P153693 NM_001136226.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P153693 BM213836.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P153693 AY316161.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P153693 AK029972.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P153693 AK046254.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P153693 NM_001136226.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P104512 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P116667 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P00069764 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P00573809 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P00069758 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P00069756 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P20372366 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P20372365 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P20372368 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P20372373 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P20372371 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P20372370 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P20372367 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P20372364 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P20372363 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20372352 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20372309 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20372368 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20372380 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20372410 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20372427 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20372405 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20372392 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20372325 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20372327 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20372356 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20372364 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20372326 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20372321 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20372416 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20372313 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20372384 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20372469 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20372349 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20372370 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20372323 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20372330 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20372339 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20372351 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20372332 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20372353 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20372386 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20372341 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20372314 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20372412 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20372329 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20372331 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20372389 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20372358 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20372366 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20372401 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20372390 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20372382 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20372434 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20372387 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20372377 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20372383 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20372423 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20372340 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20372320 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20372400 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20372415 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20372431 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20372334 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20372360 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20372375 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20372413 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20372359 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20372337 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20372361 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20372393 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20372350 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20372358 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00155722 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00459865 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20372329 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00650146 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01009872 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20372401 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00497251 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20372346 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20372330 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00061736 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20372361 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20372349 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20372392 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20372353 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20372359 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20372343 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20372331 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00797776 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20372375 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20372340 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20372342 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20372410 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00355650 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00650154 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20372387 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00573811 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20372383 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20372360 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20372405 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20372327 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20372339 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00797775 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20372389 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00650128 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00069779 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20372384 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20372326 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20372397 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01141764 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00567833 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20372400 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20372469 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20372386 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20372348 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20372334 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00867855 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20372347 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20372352 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20372416 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20372406 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00650124 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20372377 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20372323 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20372374 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10347751 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10347752 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10347749 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10347750 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1438579_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10347748 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1438579_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1438579_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 195434_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 195434_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100005853.mm.1 NM_001136226.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100005853.mm.1 NM_001136226.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100005853.mm.1 TC0100000682.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100005856.mm.1 NM_001001981.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100005856.mm.1 NM_001001981.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100005856.mm.1 NM_001136226.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100005856.mm.1 NM_001136226.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100005856.mm.1 TC0100000682.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100005852.mm.1 NM_001136226.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100005852.mm.1 NM_001136226.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100005852.mm.1 TC0100000682.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100005857.mm.1 NM_001001981.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100005857.mm.1 NM_001001981.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100005857.mm.1 NM_001136226.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100005857.mm.1 NM_001136226.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100005857.mm.1 TC0100000682.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1438579_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1438579_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1438579_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1438579_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 1850039 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2489266 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2489266 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2489266 - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-jwmpg:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0