Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm02763584_s1
          See other 1700066B19RIK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          1700066B19Rik
          Gene Name:
          RIKEN cDNA 1700066B19 gene
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.18: 35726726 - 35730869 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm02763584_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 4,430.00
          Your Price
          Online offer:
          4430.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: 1700066B19Rik
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001033168.2 NP_001028340.1 2 436 86
          GenBank mRNA AK006900.1 - 662 86
          AK162297.1 - 2 437 86

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Amplicon length between 86 and 100 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Both primers and probe map within a single exon

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2126945 NM_001033168.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2126945 AK162297.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 37256 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 61512 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 849334 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 549142 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 249520 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 438193 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 173486 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 71438 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 863096 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 479398 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 102232 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 926456 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 92907 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2126945 NM_001033168.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2126945 AK162297.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31619822 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31619815 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31619821 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31619834 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31619820 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31619817 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31619829 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31619832 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31619824 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31619825 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31619823 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31619835 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31619827 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P08964405 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P08964400 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P08964348 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P03449402 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P111154 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_67_P08964348 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_67_P08964405 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13631574 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13631561 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13631560 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13631554 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31619757 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31619803 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31619733 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31619789 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31619730 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31619726 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31619834 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31619823 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31619813 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31619701 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31619827 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31619740 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31619832 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31619829 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31619780 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31619711 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31619767 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31619764 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31619786 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31619822 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31619759 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31619769 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31619794 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31619770 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31619731 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31619793 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31619771 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31619820 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31619821 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31619729 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31619710 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31619772 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31619790 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31619825 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31619736 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31619798 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31619739 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31619749 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31619814 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31619758 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31619800 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31619801 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31619788 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31619705 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31619702 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31619817 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31619783 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31619723 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31619755 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31619806 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31619776 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31619809 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31619795 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31619714 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31619718 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31619768 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31619704 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31619727 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31619707 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31619720 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31619824 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31619777 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13631566 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31619817 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31619771 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31619798 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31619750 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31619749 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31619825 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31619758 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31619775 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13662901 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13662895 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31619764 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31619747 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31619780 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31619762 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31619753 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31619759 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31619796 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31619823 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31619767 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14019519 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31619757 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31619786 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13792422 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13967960 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31619752 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31619834 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31619783 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31619793 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31619777 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13785002 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31619809 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13631575 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31619815 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31619803 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31619769 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13792421 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31619806 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31619822 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31619788 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13662896 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31619768 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31619801 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31619814 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31619811 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31619800 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31619824 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31619776 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31619761 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31619832 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13967959 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31619827 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31619813 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31619779 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13631550 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10454838 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10454839 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10454837 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1430488_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10454836 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1430488_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1430488_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 73449_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 73449_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800002347.mm.1 NM_001033168.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800002347.mm.1 NM_001033168.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800002347.mm.1 TC1800000316.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800002345.mm.1 NM_001033168.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800002345.mm.1 NM_001033168.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800002345.mm.1 TC1800000316.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800002346.mm.1 NM_001033168.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800002346.mm.1 NM_001033168.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800002346.mm.1 TC1800000316.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1430488_at - -
          Mouse Expression Set 430 1430488_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1430488_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1430488_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 836596 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 105360082 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2426612 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-jwmpg:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0