Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm02763635_s1
          See other BC025920 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          BC025920
          Gene Name:
          zinc finger protein pseudogene
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.10: 81606308 - 81609836 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm02763635_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: BC025920
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NR_030677.1 3 1383 70
          GenBank mRNA AK140772.1 - 3 1384 70
          AK142150.1 - 1 2305 70
          BC025920.1 - 2 2063 70
          BC145724.1 - 2 1366 70
          BC145726.1 - 2 1395 70
          BE951528.1 - 1 70

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Both primers and probe map within a single exon

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          C2H2 zinc finger transcription factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2004263 BC025920.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2004263 BC145724.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2004263 BC145726.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2004263 BE951528.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2004263 AK140772.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P122781 BC025920.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P122781 BE951528.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P122781 AK140772.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P122781 AK142150.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P122781 NR_030677.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P122781 BC025920.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P122781 BE951528.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P122781 AK140772.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P122781 AK142150.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P122781 NR_030677.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2004263 BC025920.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2004263 BC145724.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2004263 BC145726.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2004263 BE951528.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2004263 AK140772.1 mouse_transcriptome
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10365173 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10365171 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10365172 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1436264_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10365170 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1436264_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1436264_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 268319_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 268319_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000007226.mm.1 NR_030677.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000007226.mm.1 TC1000000905.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000007218.mm.1 NR_030677.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000007218.mm.1 TC1000000905.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000007220.mm.1 NR_030677.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000007220.mm.1 TC1000000905.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000007225.mm.1 NR_030677.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000007225.mm.1 TC1000000905.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1436264_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1436264_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1436264_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1436264_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 745234 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1254041 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2918278 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2918278 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-4lm45:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0