Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm02764851_s1
          See other GM1965 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Gm1965
          Gene Name:
          predicted gene 1965
          Gene Aliases:
          AU018164, AU021089, AU023851, C86079
          Chromosome Location:
          Chr.6: 89140994 - 89147370 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm02764851_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Gm1965
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NR_121593.1 3 648 67
          NR_121594.1 3 634 67
          NR_121595.1 3 583 67
          NR_121596.1 2 519 67
          GenBank mRNA AK136090.1 - 3 624 67
          AK136244.1 - 2 521 67
          AK139519.1 - 3 637 67
          BC147526.1 - 3 541 9056518 67
          BC147534.1 - 3 540 9056525 67
          BC172072.1 - 3 541 9054358 67

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.
          This assay is in the 5'UTR region of the AK136244.1,AK139519.1 transcripts.

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus Both primers and probe map within a single exon

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P457339 BC147526.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P457339 BC147534.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P457339 BC172072.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P457339 AK136244.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P457339 AK139519.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P457339 BC147526.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P457339 BC147534.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P457339 BC172072.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P457339 AK136244.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P457339 AK139519.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 692547 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 622721 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 671799 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P143076 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P457339 BC147526.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P457339 BC147534.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P457339 BC172072.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P457339 AK136244.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P457339 AK139519.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P457339 BC147526.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P457339 BC147534.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P457339 BC172072.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P457339 AK136244.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P457339 AK139519.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P143076 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P457339 BC147526.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P457339 BC147534.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P457339 BC172072.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P457339 AK136244.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P457339 AK139519.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P457339 BC147526.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P457339 BC147534.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P457339 BC172072.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P457339 AK136244.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P457339 AK139519.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P143076 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24626375 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24626424 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24626411 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24626377 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24626312 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24626408 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24626315 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24626298 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24626373 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24626357 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24626435 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24626334 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24626413 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24626414 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24626331 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24626321 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24626346 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24626340 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24626351 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24626362 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24626303 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24626363 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24626327 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24626404 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24626355 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24626436 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24626306 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24626310 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24626349 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24626379 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24626416 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24626297 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24626390 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24626314 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24626391 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24626367 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24626427 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24626389 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24626341 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24626333 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24626410 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24626385 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24626378 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24626425 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24626352 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24626316 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24626360 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24626433 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24626372 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24626430 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24626329 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24626393 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24626369 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24626382 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24626311 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24626345 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24626343 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24626332 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24626394 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24626318 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24626406 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24626407 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24626330 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24626423 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24626417 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24626409 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24626396 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24626302 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24626410 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24626433 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05843054 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05767897 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05780812 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24626318 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05335498 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24626359 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24626390 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24626363 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24626370 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24626316 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05335482 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24626435 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24626351 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24626438 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24626395 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24626408 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24626379 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24626332 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24626393 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24626386 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24626337 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05780820 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24626385 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24626409 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24626310 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24626315 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05692503 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24626326 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24626324 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05843046 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24626343 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24626367 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05062293 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24626309 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24626436 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24626373 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05081770 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24626323 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24626407 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24626311 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24626375 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05037391 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05335485 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24626396 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05754294 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24626382 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24626335 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24626362 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24626387 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24626391 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05692820 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24626352 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24626355 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24626365 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24626349 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05843056 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24626372 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24626345 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05689265 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24626329 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24626406 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24626439 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24626378 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24626402 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05780822 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10539930 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10539928 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10539929 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1455856_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10539927 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1427225_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1455856_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1427225_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1455856_at - -
          Mouse Expression Set 430 1455856_at - -
          Mouse Expression Set 430 1455856_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 168463_PM_f_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 168463_f_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1455856_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1455856_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_3160463 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_3160463 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) GI_85702028-S - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_3160463 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_3160463 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline