Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm02766069_s1
          See other ZFP579 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Zfp579
          Gene Name:
          zinc finger protein 579
          Gene Aliases:
          1110003A17Rik, Znf579
          Chromosome Location:
          Chr.7: 4992852 - 4996101 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm02766069_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Zfp579
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_026741.2 NP_081017.1 2 1637 82
          GenBank mRNA AK003337.1 - 2 230 82
          AK143550.1 - 1 2694 82
          AK148159.1 - 1 2735 82
          BC048385.1 - 1 1967 6309639 82
          BC054068.1 - 1 1967 82

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Zfp579

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          C2H2 zinc finger transcription factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          transcription, DNA-templated
          regulation of transcription, DNA-templated
          biological_process
          nucleic acid binding
          DNA binding
          poly(A) RNA binding
          metal ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24951471 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24951456 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24951455 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24951465 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24951461 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24951457 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24951459 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24951473 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24951463 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24951458 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24951462 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2022293 BC054068.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2022293 BC048385.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2022293 AK143550.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2022293 NM_026741.2 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 402444 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 724460 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 51320 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 184189 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 391131 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 700497 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 150629 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 3283 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P165033 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P145345 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2022293 BC054068.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2022293 BC048385.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2022293 AK143550.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2022293 NM_026741.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P406281 AK003337.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24951474 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24951481 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24951469 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24951497 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24951493 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24951470 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24951479 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24951475 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24951488 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24951478 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24951487 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24951483 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24951447 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24951453 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24951473 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24951486 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24951459 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24951484 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24951465 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24951476 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24951450 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24951452 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24951490 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24951456 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24951455 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24951491 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24951462 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24951448 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24951463 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24951460 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24951457 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24951468 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24951494 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24951471 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24951451 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P01476209 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P165033 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P06115003 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P145345 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P406281 AK003337.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P105251 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P145345 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P165033 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06558288 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06108185 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06558284 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06558290 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06558124 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06098726 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06554367 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06558282 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24951459 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24951457 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24951463 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24951456 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24951462 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24951458 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24951465 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24951461 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24951455 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24951473 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24951471 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24951468 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24951447 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24951444 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24951453 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24951487 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24951432 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24951496 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24951429 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24951483 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24951441 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24951439 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24951474 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24951485 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24951455 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24951438 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24951445 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24951426 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24951497 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24951451 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24951446 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24951448 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24951475 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24951500 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24951499 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24951461 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24951428 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24951476 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24951492 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24951473 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24951415 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24951507 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24951463 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24951436 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24951434 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24951493 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24951462 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24951478 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24951457 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24951509 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24951498 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24951430 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24951479 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24951470 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24951442 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24951486 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24951443 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24951431 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06161343 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24951442 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24951475 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24951446 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06311261 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24951434 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24951481 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06311255 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24951455 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06424579 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24951491 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24951492 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06664047 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06558124 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24951463 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24951479 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06568801 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06438381 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24951445 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06338935 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24951469 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06032259 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24951494 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24951440 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06438380 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06558287 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06108185 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06032258 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24951500 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24951483 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24951441 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06311256 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24951468 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06311253 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24951438 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24951443 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06098722 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24951465 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24951490 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24951486 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06311265 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06311250 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24951498 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24951462 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06558281 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06054099 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24951487 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24951493 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06558282 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06311257 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06558284 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24951476 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10559706 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10559705 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10559707 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10559704 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10559703 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1428564_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10559702 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1428564_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1428564_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 68490_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 68490_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700019934.mm.1 TC0700002180.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700019934.mm.1 NM_026741.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700019934.mm.1 NM_026741.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700019927.mm.1 TC0700002180.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700019927.mm.1 NM_026741.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700019927.mm.1 NM_026741.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700019926.mm.1 TC0700002180.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700019926.mm.1 NM_026741.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700019926.mm.1 NM_026741.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700019928.mm.1 TC0700002180.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700019928.mm.1 NM_026741.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700019928.mm.1 NM_026741.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700019933.mm.1 TC0700002180.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700019933.mm.1 NM_026741.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700019933.mm.1 NM_026741.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700019929.mm.1 TC0700002180.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700019930.mm.1 TC0700002180.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1428564_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1428564_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1428564_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1428564_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 815439 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1222760 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1222760 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-4lm45:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0