Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm03011583_m1
          See other 1700022I11RIK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          1700022I11Rik
          Gene Name:
          RIKEN cDNA 1700022I11 gene
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.4: 42969946 - 42974325 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm03011583_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: 1700022I11Rik
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_026088.3 NP_080364.1 1 - 2 262 89
          GenBank mRNA AK006242.1 - 1 - 2 263 89
          AK007056.1 - 1 - 2 222 89
          AK133216.1 - 1 - 2 250 89

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0400000427.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 3' Most Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene 1700022I11Rik

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1971259 AK133216.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1971259 NM_026088.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1971259 AK006242.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1971259 AK007056.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1971259 AK132843.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P133416 AK133216.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P133416 NM_026088.3 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 230966 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 663059 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 675954 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 416479 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 158445 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P123163 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1971259 AK133216.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1971259 NM_026088.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1971259 AK006242.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1971259 AK007056.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1971259 AK132843.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P133416 AK133216.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P133416 NM_026088.3 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22869235 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22869201 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22869212 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22869229 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22869217 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22869211 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22869198 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22869220 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22869206 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22869222 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22869232 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22869197 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22869199 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22869224 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22869236 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22869221 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22869234 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22869194 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22869202 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22869216 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22869214 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22869209 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22869228 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22869225 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22869195 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P05215868 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P05215879 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P123163 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P05215875 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P363995 AK133216.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P363995 NM_026088.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P363995 AK006242.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P363995 AK007056.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P123163 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22869226 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22869236 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22869201 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22869220 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22869241 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22869258 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22869188 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22869247 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22869206 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22869209 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22869222 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22869234 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22869242 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22869228 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22869193 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22869245 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22869195 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22869179 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22869218 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22869180 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22869263 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22869232 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22869229 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22869237 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22869212 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22869183 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22869198 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22869249 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22869178 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22869239 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22869256 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22869186 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22869221 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22869235 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22869224 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22869192 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22869197 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22869181 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22869211 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22869176 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22869194 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22869250 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03690895 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22869198 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22869209 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03690896 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22869190 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22869235 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22869220 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22869252 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03690868 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22869242 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22869211 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22869199 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22869225 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22869189 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22869216 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22869226 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03404843 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22869186 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22869214 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03245931 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22869223 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22869201 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22869260 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22869241 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22869249 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03404841 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22869234 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22869178 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22869193 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22869253 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03978696 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22869212 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22869195 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03690903 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22869188 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22869250 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22869221 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03690870 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03987935 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22869236 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22869239 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22869215 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22869256 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03675619 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22869179 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03404839 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22869261 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22869194 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22869217 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03782798 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03352673 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22869176 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22869254 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22869192 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22869263 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22869247 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22869232 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22869258 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03987936 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22869224 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22869265 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10504231 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10504232 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10504230 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400002736.mm.1 NM_026088.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400002736.mm.1 NM_026088.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400002736.mm.1 TC0400000427.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400002735.mm.1 NM_026088.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400002735.mm.1 NM_026088.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400002735.mm.1 TC0400000427.mm.1 MTA TC
          Murine Genome U74v2 Set 169878_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 169878_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 843174 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 2900377 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1248817 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1248817 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline