Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm03012513_s1
          See other OLFR145 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr145
          Gene Name:
          olfactory receptor 145
          Gene Aliases:
          K21, MOR161-6
          Chromosome Location:
          Chr.9: 37897406 - 37898338 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm03012513_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr145
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146313.1 NP_666425.1 1 893 89
          GenBank mRNA BC137773.1 - 1 974 8860792 89

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr145

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          signal transduction
          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          response to stimulus
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          signal transducer activity
          G-protein coupled receptor activity
          olfactory receptor activity
          odorant binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2048353 BC137773.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2048353 NM_146313.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2048353 BC137773.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2048353 NM_146313.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26432843 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26432866 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26432878 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26432842 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26432833 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26432854 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26432863 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26432846 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26432845 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26432834 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26432851 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26432888 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26432881 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26432860 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26432891 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26432857 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26432838 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26432880 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26432874 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26432884 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26432877 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26432861 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26432849 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26432883 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26432886 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26432893 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26432871 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26432869 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26432850 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26432855 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26432868 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26432840 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26432852 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P114891 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07987336 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07987346 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07987343 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07987332 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07987340 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07987341 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26432822 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26432814 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26432905 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26432850 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26432944 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26432819 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26432877 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26432845 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26432913 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26432846 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26432895 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26432829 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26432871 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26432874 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26432940 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26432842 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26432918 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26432821 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26432891 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26432868 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26432911 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26432945 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26432883 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26432851 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26432908 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26432900 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26432880 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26432943 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26432926 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26432833 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26432934 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26432916 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26432861 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26432921 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26432881 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26432827 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26432898 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26432825 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26432854 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26432923 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26432844 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26432843 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26432937 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26432888 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26432834 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26432869 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26432849 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26432893 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26432837 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26432852 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26432884 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26432866 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26432817 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26432860 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26432878 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26432857 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26432832 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26432915 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26432823 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26432929 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26432931 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26432837 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07665336 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26432937 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26432906 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26432822 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26432881 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26432850 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26432854 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07987332 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26432857 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26432843 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26432844 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26432874 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26432908 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26432934 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26432845 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26432901 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26432927 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26432821 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26432883 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26432878 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26432833 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26432829 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26432903 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07848256 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26432861 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26432866 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26432931 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26432863 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26432919 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26432893 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26432834 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26432864 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26432911 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26432897 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08150424 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26432916 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26432898 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26432871 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26432923 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26432905 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26432851 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26432915 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26432877 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26432891 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26432849 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26432819 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26432860 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26432888 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26432913 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07524500 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26432817 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26432918 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26432823 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26432852 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08159856 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26432880 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07848255 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07729020 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26432846 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26432830 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26432886 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26432909 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26432825 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26432884 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26432842 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26432900 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26432921 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26432869 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10584361 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10584360 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 467445 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_3160663 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_3160663 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) GI_49170037-S - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_3160663 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_3160663 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-4lm45:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0