Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm03014540_s1
          See other OLFR1010 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr1010
          Gene Name:
          olfactory receptor 1010
          Gene Aliases:
          MOR213-1, MOR213-1_p, MOR213-7P, Olfr1011, Olfr1011-ps1
          Chromosome Location:
          Chr.2: 85753363 - 85754306 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm03014540_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr1010
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_207149.2 NP_997032.2 1 431 62

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 G-protein coupled receptor 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr1010

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P143446 NM_207149.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P143446 NM_207149.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P127812 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P143446 NM_207149.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P143446 NM_207149.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P143446 NM_207149.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P143446 NM_207149.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21399149 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21399121 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21399144 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21399138 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21399146 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21399116 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21399148 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21399136 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21399150 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21399123 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21399129 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21399114 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21399127 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21399139 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21399152 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21399125 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21399134 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21399143 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21399153 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21399131 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21399132 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21399120 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21399118 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21399140 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P127812 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P143446 NM_207149.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P143446 NM_207149.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P122926 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P127812 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P02210454 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01878825 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01878829 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P02210450 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P02210452 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P02210451 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399183 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399109 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399144 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399123 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399125 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399127 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399131 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399175 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399176 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399164 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399118 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399178 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399202 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399114 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399122 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399150 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399148 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399192 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399146 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399185 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399193 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399136 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399171 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399110 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399108 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399189 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399179 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399181 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399167 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399198 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399169 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399196 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399166 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399180 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399152 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399161 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399139 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399162 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399201 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399172 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399134 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399188 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399177 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399143 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399121 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399116 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21399152 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21399107 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21399120 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21399132 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21399148 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21399125 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01507650 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21399109 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21399144 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21399110 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21399129 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21399150 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21399116 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01878815 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01507653 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21399114 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21399121 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21399131 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21399112 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21399134 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01164130 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21399143 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21399127 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02212560 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21399136 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21399138 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21399108 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21399118 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21399139 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10473459 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10473458 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200009952.mm.1 NM_207149.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200009952.mm.1 NM_207149.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200009952.mm.1 TC0200001246.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 2060451 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0002060451 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2718591 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2718591 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0258255.2_202-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 2060451 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0258255.2_202-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 2060451 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2718591 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2718591 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-jwmpg:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0