Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm03015006_g1
          See other OLFR624 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr624
          Gene Name:
          olfactory receptor 624
          Gene Aliases:
          MOR4-2P
          Chromosome Location:
          Chr.7: 103670103 - 103671029 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm03015006_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr624
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001011865.2 NP_001011865.2 1 42 86

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 G-protein coupled receptor 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr624

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1980699 NM_001011865.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1980699 NM_001011865.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P126620 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25384408 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25384410 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25384415 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25384406 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25384424 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25384425 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25384404 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25384409 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25384407 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25384413 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25384419 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25384418 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25384427 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25384417 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25384423 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25384420 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25384414 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25384431 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25384403 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25384432 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P126620 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06149209 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06149205 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06149204 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06149219 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06149211 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384414 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384407 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384344 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384441 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384358 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384352 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384375 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384459 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384402 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384431 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384442 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384410 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384373 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384440 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384372 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384424 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384462 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384369 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384417 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384406 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384360 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384444 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384418 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384446 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384409 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384357 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384419 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384439 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384432 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384343 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384363 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384404 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384445 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384415 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384427 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384366 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384461 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384355 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384452 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384435 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384425 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25384431 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25384410 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25384420 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25384413 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25384424 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25384423 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25384427 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06184798 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25384404 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06149211 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06232258 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25384415 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25384439 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25384408 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25384435 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25384442 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25384409 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06149201 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25384419 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25384428 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25384441 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25384446 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06266068 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25384448 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25384402 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25384438 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06184794 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25384417 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25384418 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25384440 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25384406 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25384414 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10566238 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10566230 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10566229 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10566237 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700032707.mm.1 NM_001011865.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700032707.mm.1 NM_001011865.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700032707.mm.1 TC0700003889.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 824877 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_3160818 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_3160818 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) GI_58801483-S - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2944019 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2944019 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline