Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm03015724_s1
          See other GM10048 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Gm10048
          Gene Name:
          predicted gene 10048
          Gene Aliases:
          EG625026, ENSMUSG00000058754
          Chromosome Location:
          -
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm03015724_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Gm10048
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          GenBank mRNA AK036806.1 - 3673 112

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Recommended Assay Mus musculus

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P119526 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23674805 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23674825 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23674807 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23674831 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23674827 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23674834 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23674814 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23674838 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23674829 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23674839 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23674811 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23674843 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23674820 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23674832 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23674830 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23674824 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23674818 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23674836 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23674823 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23674837 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23674840 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23674813 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23674808 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23674842 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P119526 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P104255 AK036806.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P112320 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P119526 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23674808 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23674870 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23674867 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23674823 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23674817 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23674831 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23674866 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23674811 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04399777 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23674859 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23674804 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23674814 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23674830 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23674813 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23674863 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04181850 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23674827 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23674806 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23674807 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23674818 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23674865 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23674858 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23674829 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23674805 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23674835 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23674856 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23674825 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23674820 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23674832 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04901928 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10529954 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10529955 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10529956 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10529953 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 104560204 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 104560204 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1235279 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 104560204 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 104560204 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1235279 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline