Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm03024092_m1
          See other FSTL3 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Fstl3
          Gene Name:
          follistatin-like 3
          Gene Aliases:
          E030038F23Rik, Flrg
          Chromosome Location:
          Chr.10: 79777274 - 79782630 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm03024092_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Fstl3
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_031380.2 NP_113557.1 4 - 5 758 119
          GenBank mRNA AB024429.1 - 4 - 5 731 119
          AF276238.1 - 4 - 5 737 119
          AF310616.1 - 4 - 5 731 119
          AK079286.1 - 2 - 3 378 119
          AK082898.1 - 4 - 5 760 119
          BC061052.1 - 4 - 5 758 30312598 119

          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Fstl3

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          extracellular matrix glycoprotein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          ossification
          hematopoietic progenitor cell differentiation
          transcription, DNA-templated
          regulation of transcription, DNA-templated
          regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          positive regulation of cell-cell adhesion
          negative regulation of BMP signaling pathway
          negative regulation of activin receptor signaling pathway
          negative regulation of osteoclast differentiation
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          negative regulation of transmembrane receptor protein serine/threonine kinase signaling pathway
          fibronectin binding
          activin binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27278892 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27278893 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27278889 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27278866 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27278890 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27278868 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2143522 BC061052.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2143522 AK079286.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2143522 NM_031380.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2143522 AF276238.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2143522 AK158376.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 594033 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 655405 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 520748 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P178012 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2143522 BC061052.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2143522 AK079286.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2143522 NM_031380.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2143522 AF276238.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2143522 AK158376.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P14851 BC061052.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P14851 AK082898.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P14851 AK079286.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P14851 NM_031380.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P14851 AB024429.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27278876 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27278887 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27278882 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27278874 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27278884 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27278885 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27278871 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27278872 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27278864 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27278888 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27278878 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27278868 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27278866 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P178012 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P14851 BC061052.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P14851 AK082898.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P14851 AK079286.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P14851 NM_031380.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P14851 AB024429.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P126973 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P178012 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08341328 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08341329 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27278866 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27278893 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27278890 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27278868 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27278892 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27278889 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27278936 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27278854 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27278887 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27278882 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27278841 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27278845 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27278884 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27278859 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27278943 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27278872 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27278807 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27278847 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27278816 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27278809 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27278874 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27278814 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27278861 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27278833 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27278813 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27278878 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27278910 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27278949 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27278947 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27278839 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27278934 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27278905 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27278893 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27278850 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27278818 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27278836 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27278908 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27278866 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27278834 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27278871 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27278955 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27278857 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27278876 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27278929 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27278895 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27278846 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27278902 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27278907 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27278899 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27278945 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27278941 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27278867 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27278923 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27278926 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27278820 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27278928 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27278897 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27278812 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27278852 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27278892 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27278835 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27278924 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27278938 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27278899 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27278889 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08634362 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27278852 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27278908 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27278882 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08634359 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27278857 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27278845 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27278869 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08452223 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27278872 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08341329 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27278893 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27278878 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08406313 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27278847 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27278848 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08268562 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08395040 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08268581 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08268572 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27278887 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27278864 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08395054 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08452224 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27278850 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27278871 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27278841 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27278846 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08395045 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27278905 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08966554 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27278910 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27278907 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08476053 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10364496 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10364500 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10364497 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10364499 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10364495 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10364501 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10370645 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10364498 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1422803_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10370644 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10364494 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1422803_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1422803_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 83554_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 83554_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1422803_at - -
          Mouse Expression Set 430 1422803_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 104452_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 104452_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1422803_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1422803_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1422803_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1422803_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 5420279 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0005420279 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2636738 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2636738 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl38709.6.1_4-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 5420279 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl38709.6.1_4-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 5420279 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2636738 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline