Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm03025167_gH
          See other TAAR8B GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Taar8b
          Gene Name:
          trace amine-associated receptor 8B
          Gene Aliases:
          Gm1149, taR-8b
          Chromosome Location:
          Chr.10: 24091260 - 24092294 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm03025167_gH
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Taar8b
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001010837.1 NP_001010837.1 1 979 120
          GenBank mRNA BC139105.1 - 1 1005 8862127 120
          BC139106.1 - 1 1005 8862128 120

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1000001884.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Taar8b

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          G-protein coupled receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          signal transduction
          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of chemical stimulus
          positive regulation of adenylate cyclase activity involved in G-protein coupled receptor signaling pathway
          trace-amine receptor activity
          signal transducer activity
          G-protein coupled receptor activity
          G-protein coupled amine receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2118659 BC139105.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2118659 BC139106.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2118659 NM_001010837.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2118659 BC139105.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2118659 BC139106.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2118659 NM_001010837.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27006671 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27006673 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27006679 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27006698 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27006677 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27006695 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27006692 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27006704 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27006726 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27006674 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27006675 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27006731 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27006733 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08277678 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08277684 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08277676 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006649 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006655 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006673 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006659 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006692 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006656 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006733 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006635 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006721 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006637 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006639 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006675 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006653 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006642 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006663 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006638 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006671 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006661 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006668 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006644 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006731 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006697 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006704 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006658 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006646 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006647 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006632 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006677 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006679 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006633 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006648 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006651 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006650 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006674 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006679 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006721 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006675 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006733 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006655 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006648 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006689 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006730 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08770228 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08762971 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006673 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006665 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006697 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006661 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006668 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006658 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006704 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006656 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08762981 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006666 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006671 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006662 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006692 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006669 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006674 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006713 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08762982 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006718 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006677 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006659 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08762978 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006653 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006731 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006726 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006722 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006710 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006695 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08762970 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10368284 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10362170 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10362168 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10368283 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000013556.mm.1 TC1000001884.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000013554.mm.1 TC1000001884.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000013555.mm.1 NM_001010837.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000013555.mm.1 NM_001010837.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000013555.mm.1 TC1000001884.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1218142 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2973616 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2973616 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline