Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm03030034_s1
          See other ACTL7A GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Actl7a
          Gene Name:
          actin-like 7a
          Gene Aliases:
          Tact2
          Chromosome Location:
          Chr.4: 56743422 - 56744925 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm03030034_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Actl7a
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_009611.3 NP_033741.1 1 997 147
          GenBank mRNA AB023063.1 - 1 1007 147
          AF113519.1 - 1 972 147
          AK006631.1 - 1 992 147
          BC049610.1 - 1 979 6741507 147

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Actl7a

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          actin and actin related protein actin or actin-binding cytoskeletal protein cytoskeletal protein

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P273005 AB023063.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P273005 AF113519.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P273005 AK006631.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P273005 BC049610.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P273005 NM_009611.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P273005 AB023063.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P273005 AF113519.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P273005 AK006631.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P273005 BC049610.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P273005 NM_009611.3 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P135616 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P273005 AB023063.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P273005 AF113519.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P273005 AK006631.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P273005 BC049610.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P273005 NM_009611.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P273005 AB023063.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P273005 AF113519.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P273005 AK006631.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P273005 BC049610.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P273005 NM_009611.3 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P273005 AB023063.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P273005 AF113519.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P273005 AK006631.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P273005 BC049610.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P273005 NM_009611.3 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P273005 AB023063.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P273005 AF113519.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P273005 AK006631.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P273005 BC049610.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P273005 NM_009611.3 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22941224 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22941238 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22941230 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22941242 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22941234 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22941221 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22941240 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22941226 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22941237 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22941222 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22941225 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22941241 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22941219 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22941227 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22941243 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22941232 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P135616 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P273005 AB023063.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P273005 AF113519.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P273005 AK006631.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P273005 BC049610.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P273005 NM_009611.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P273005 AB023063.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P273005 AF113519.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P273005 AK006631.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P273005 BC049610.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P273005 NM_009611.3 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P112748 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P135616 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04007033 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04007049 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22941174 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22941216 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22941232 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22941201 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22941210 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22941200 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22941234 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22941189 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22941217 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22941204 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22941225 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22941205 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22941177 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22941224 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22941191 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22941194 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22941193 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22941198 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22941221 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22941227 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22941230 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22941187 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22941214 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22941241 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22941219 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22941186 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22941196 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22941171 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22941192 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22941226 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22941195 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22941240 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22941243 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22941238 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22941202 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22941170 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22941190 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22941180 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22941207 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22941232 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22941219 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03898682 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04007050 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22941242 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22941212 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03697254 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22941241 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22941230 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22941234 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04007054 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22941238 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22941224 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22941222 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22941240 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03830879 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03697257 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22941226 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10505108 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1419009_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10505107 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1419009_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1419009_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 11470_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 11470_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400004431.mm.1 NM_009611.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400004431.mm.1 NM_009611.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400004431.mm.1 TC0400000621.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1419009_at - -
          Mouse Expression Set 430 1419009_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 169706_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 169706_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 165642_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 165642_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1419009_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1419009_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1419009_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1419009_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 371879 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 1580047 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0001580047 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2720021 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2720021 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl25414.1.35_72-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 1580047 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl25414.1.35_72-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 1580047 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2720021 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2720021 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline