Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm03030469_s1
          See other OLFR576 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr576
          Gene Name:
          olfactory receptor 576
          Gene Aliases:
          MOR8-5, Olfr576-ps1
          Chromosome Location:
          Chr.7: 102965102 - 102966040 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm03030469_s1
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 주문접수 후 제작
          Catalog # 4351372
          제품 정가
          Your Price
          온라인 행사가:
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: Olfr576
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001001805.2 NP_001001805.2 1 895 86
          GenBank mRNA BC106977.2 - 1 895 40042102 86

          Back To Top

          추가 정보


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 G-protein coupled receptor 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr576

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2005605 NM_001001805.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P139536 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2005605 NM_001001805.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P261365 NM_001001805.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P261365 BC106977.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25381493 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25381484 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25381492 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25381476 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25381482 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25381490 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25381488 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25381483 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25381480 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25381487 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25381477 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25381481 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25381486 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P139536 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P261365 NM_001001805.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P261365 BC106977.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P118546 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P139536 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05908078 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05908074 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05908073 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25381481 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25381423 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25381424 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25381547 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25381450 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25381543 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25381514 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25381513 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25381432 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25381519 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25381518 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25381470 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25381493 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25381495 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25381534 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25381504 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25381471 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25381428 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25381438 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25381462 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25381498 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25381512 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25381475 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25381468 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25381426 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25381449 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25381532 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25381516 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25381447 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25381414 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25381539 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25381463 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25381459 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25381522 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25381541 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25381500 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25381520 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25381484 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25381523 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25381537 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25381465 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25381454 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25381417 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25381480 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25381444 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25381542 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25381538 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25381490 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25381422 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25381529 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25381502 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25381525 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25381418 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25381496 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25381446 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25381435 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25381549 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25381430 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25381477 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25381487 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25381492 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25381460 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25381488 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25381452 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25381436 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25381431 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25381535 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25381434 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25381473 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25381474 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25381531 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25381483 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25381482 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25381454 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25381447 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06421316 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25381476 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25381484 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25381460 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25381490 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25381449 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25381496 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25381464 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25381494 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25381443 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25381504 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25381495 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25381468 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25381455 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25381465 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25381452 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25381482 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25381457 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25381498 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25381471 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25381481 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25381475 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25381488 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25381474 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06217357 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25381500 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25381470 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25381463 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25381459 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25381480 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25381462 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25381483 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25381473 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25381486 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05908074 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25381487 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25381446 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25381502 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25381450 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10555757 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10555756 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700012709.mm.1 TC0700001473.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700012709.mm.1 NM_001001805.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700012709.mm.1 NM_001001805.2 Refseq
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1216249 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2796129 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2796129 - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline