Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm03031050_g1
          See other 1110012L19RIK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          1110012L19Rik
          Gene Name:
          RIKEN cDNA 1110012L19 gene
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.X: 70385913 - 70389416 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm03031050_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: 1110012L19Rik
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_026787.2 NP_081063.1 2 442 136
          GenBank mRNA AK003642.1 - 2 445 136
          AK169935.1 - 2 444 136
          BC024574.1 - 2 387 5042031 136

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene 1110012L19Rik

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1980951 BC024574.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1980951 AK169935.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1980951 NM_026787.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1980951 AK003642.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 629009 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 746750 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P148579 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1980951 BC024574.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1980951 AK169935.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1980951 NM_026787.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1980951 AK003642.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32448422 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32448420 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32448404 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32448434 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32448401 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32448403 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32448396 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32448409 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32448437 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32448407 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32448429 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32448408 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32448432 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32448439 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32448416 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32448414 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32448415 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32448440 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32448424 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32448423 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32448412 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32448418 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32448398 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32448411 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32448430 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32448428 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32448421 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32448410 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32448406 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P148579 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P378173 BC024574.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P378173 AK169935.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P378173 NM_026787.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P378173 AK003642.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P111431 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P148579 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P15101326 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P15101327 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14921283 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P15101328 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14921285 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32448409 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32448421 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32448396 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32448418 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32448439 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32448410 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32448441 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32448385 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32448411 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32448388 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32448432 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32448428 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32448424 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32448437 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32448415 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32448398 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32448406 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32448387 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32448416 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32448449 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32448430 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32448412 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32448384 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32448408 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32448435 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32448404 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32448444 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32448390 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32448382 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32448401 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32448451 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32448420 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32448423 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32448434 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32448393 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32448414 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32448385 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14562577 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14858387 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32448437 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32448412 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32448449 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32448411 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14562569 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32448432 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32448441 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32448421 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14562551 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32448410 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32448416 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32448450 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P15101330 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P15101320 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32448430 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32448414 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P15101329 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32448396 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32448388 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32448418 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32448398 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32448390 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32448401 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32448395 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32448408 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32448404 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32448451 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32448435 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32448464 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14921285 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14677411 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32448415 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32448426 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32448393 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P15039157 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10599953 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10599952 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10599955 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10371906 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10599954 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10371905 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1451302_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10599951 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10371904 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1451302_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1451302_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00003939.mm.1 NM_026787.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00003939.mm.1 NM_026787.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00003939.mm.1 TC0X00000627.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00003940.mm.1 NM_026787.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00003940.mm.1 NM_026787.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00003940.mm.1 TC0X00000627.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00003941.mm.1 NM_026787.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00003941.mm.1 NM_026787.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00003941.mm.1 TC0X00000627.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00003942.mm.1 NM_026787.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00003942.mm.1 NM_026787.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00003942.mm.1 TC0X00000627.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1451302_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1451302_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1451302_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1451302_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1451302_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1451302_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 464699 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 1230017 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0001230017 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1229115 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1229115 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl068618.1_97-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 1230017 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl068618.1_97-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 1230017 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2604806 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_3144761 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2604806 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_3144761 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl068618.1_97-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline