Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm03032099_s1
          See other ABHD16B GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Abhd16b
          Gene Name:
          abhydrolase domain containing 16B
          Gene Aliases:
          1700095H12
          Chromosome Location:
          Chr.2: 181493206 - 181494980 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm03032099_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Abhd16b
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_183181.2 NP_899004.1 1 1254 145
          GenBank mRNA AK028091.1 - 1 1256 145
          BC050777.1 - 1 1250 6774737 145

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Abhd16b

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          serine protease

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function
          GPI-anchor transamidase activity
          hydrolase activity
          coenzyme F390-A hydrolase activity
          coenzyme F390-G hydrolase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21910940 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21910941 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21910942 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P612322 BC050777.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P612322 AK028091.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P612322 NM_183181.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P612322 BC050777.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P612322 AK028091.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P612322 NM_183181.2 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 377473 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P110972 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P612322 BC050777.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P612322 AK028091.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P612322 NM_183181.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P612322 BC050777.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P612322 AK028091.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P612322 NM_183181.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21910932 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21910915 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21910926 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21910921 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21910936 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21910930 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21910924 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21910923 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21910919 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21910908 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21910914 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21910933 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21910917 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21910904 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21910945 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21910928 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21910938 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21910911 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21910910 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21910943 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21910941 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21910940 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21910934 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P110972 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P612322 BC050777.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P612322 AK028091.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P612322 NM_183181.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P612322 BC050777.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P612322 AK028091.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P612322 NM_183181.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P105614 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P110972 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01369105 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01369106 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01655391 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01655396 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01655392 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01655397 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21910942 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21910941 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21910940 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21910912 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21910885 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21910940 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21910911 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21910976 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21910882 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21910943 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21910875 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21910933 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21910915 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21910884 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21910989 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21910994 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21910988 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21910919 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21910977 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21910889 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21910924 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21910945 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21910930 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21910936 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21910964 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21910996 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21910869 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21910992 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21910938 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21910969 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21910978 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21910916 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21910998 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21910932 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21910967 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21911011 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21910982 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21910877 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21911002 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21910898 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21910990 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21910986 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21910961 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21910914 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21910959 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21910957 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21910974 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21910901 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21910872 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21910899 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21910910 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21910883 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21911003 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21910908 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21910873 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21910966 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21910970 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21910984 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21910892 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21911009 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21910972 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21910904 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21910923 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21910879 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21910926 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21911005 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21910962 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21911007 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21910999 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21910870 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21910887 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21910921 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21910928 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21910941 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21910991 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21910985 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21910924 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21910877 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21910884 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21910901 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21910937 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21910891 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21910875 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01469880 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01655388 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21910873 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21910923 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21910936 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21910895 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21910899 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02071298 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21910945 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02071902 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01655400 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21910892 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02071901 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21910908 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21910932 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21910941 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21910916 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21910870 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21910928 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21910879 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21910885 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21910898 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21910914 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21910930 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21910920 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02071909 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21910926 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21910904 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01669348 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21910882 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21910896 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21910943 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21910872 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01766750 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02071904 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21910921 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21910912 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21910887 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21910889 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10479626 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1437603_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10479625 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1437603_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1437603_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 241850_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 241850_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200023294.mm.1 NM_183181.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200023294.mm.1 NM_183181.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200023294.mm.1 TC0200002825.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1437603_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1437603_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 166397_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 166397_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1437603_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1437603_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 438213 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 1090427 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0001090427 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2663543 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2663543 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl19765.1.3_197-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 1090427 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl19765.1.3_197-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 1090427 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1239850 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1239850 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline