Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm03037294_gH
          See other TAAR7E GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Taar7e
          Gene Name:
          trace amine-associated receptor 7E
          Gene Aliases:
          Gm697, taR-7e
          Chromosome Location:
          Chr.10: 24037614 - 24038690 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm03037294_gH
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Taar7e
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001010835.1 NP_001010835.1 1 387 100
          GenBank mRNA BC139110.1 - 1 453 8862132 100
          BC145816.1 - 1 453 40131119 100

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1000000203.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 G-protein coupled receptor 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Taar7e

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          G-protein coupled receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          signal transduction
          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of chemical stimulus
          positive regulation of adenylate cyclase activity involved in G-protein coupled receptor signaling pathway
          trace-amine receptor activity
          signal transducer activity
          G-protein coupled receptor activity
          G-protein coupled amine receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P110201 BC145816.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P110201 NM_001010835.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P110201 BC139110.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P110201 BC145816.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P110201 NM_001010835.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P110201 BC139110.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27006430 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27006404 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27006431 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27006447 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27006415 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27006418 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27006405 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27006432 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27006422 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27006407 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27006406 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27006416 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27006402 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27006403 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27006409 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27006426 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27006428 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27006423 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27006433 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08971658 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08971644 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08971655 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006465 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006409 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006422 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006404 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006433 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006479 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006426 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006469 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006410 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006431 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006476 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006423 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006467 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006408 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27006406 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006413 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006406 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006408 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006422 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006401 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006433 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006447 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006403 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006431 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006418 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006410 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006416 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006429 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006409 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006432 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006428 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006423 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006407 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006411 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006426 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08263966 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27006404 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10368282 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10362165 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10362164 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10368281 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10362168 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000001459.mm.1 TC1000000203.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000001461.mm.1 TC1000000203.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000001460.mm.1 NM_001010835.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000001460.mm.1 NM_001010835.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000001460.mm.1 TC1000000203.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1214370 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2933488 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2933488 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline