Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm03038492_s1
          See other OLFR455 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr455
          Gene Name:
          olfactory receptor 455
          Gene Aliases:
          EG546896, MOR0-17_p, MOR0-2P, MORO-2, Olfr455-ps1
          Chromosome Location:
          Chr.6: 42538067 - 42539020 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm03038492_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr455
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001081301.2 NP_001074770.2 1 858 65

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 G-protein coupled receptor 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Both primers and probe map within a single exon

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2061681 NM_001081301.2 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 465350 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2061681 NM_001081301.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398922 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398919 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398854 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398874 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398826 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398866 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398843 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398837 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398877 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398868 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398828 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398886 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398926 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398887 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398876 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398869 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398838 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398839 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398840 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398864 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398910 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398918 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398924 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398835 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398920 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398892 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398899 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398830 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398849 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398847 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398884 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398913 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398845 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398885 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398901 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398858 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398888 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398852 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398860 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398890 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398907 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398915 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398893 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398883 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398865 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398903 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398824 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398891 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398856 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398836 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398871 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398880 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398832 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398850 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398882 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398863 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398928 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24398890 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24398847 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24398899 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24398854 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24398856 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05412094 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24398928 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24398922 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24398926 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05172941 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24398883 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24398896 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24398887 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24398850 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05165599 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24398852 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05572222 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24398880 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05269376 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24398849 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24398838 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05165596 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24398930 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24398915 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24398901 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24398892 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24398874 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24398903 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24398877 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05157476 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24398913 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24398846 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24398900 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24398830 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24398865 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05172918 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05172924 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05172931 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24398841 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24398924 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24398835 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24398869 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24398876 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24398891 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24398858 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24398863 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24398839 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24398920 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24398878 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24398860 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24398834 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24398910 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24398893 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24398918 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24398871 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05172940 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24398886 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05491478 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05269379 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24398868 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10544443 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10544442 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600017134.mm.1 TC0600002174.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600017134.mm.1 NM_001081301.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600017134.mm.1 NM_001081301.2 Refseq
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 613277 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2948405 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2948405 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline