Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm03038568_s1
          See other XIRP1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Xirp1
          Gene Name:
          xin actin-binding repeat containing 1
          Gene Aliases:
          AI415219, Cmya1
          Chromosome Location:
          Chr.9: 120013755 - 120023598 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm03038568_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Xirp1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_011724.3 NP_035854.3 3 4838 95
          GenBank mRNA AF051945.2 - 3 4800 95

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Xirp1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          actin or actin-binding cytoskeletal protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          heart morphogenesis
          Notch signaling pathway
          heart development
          negative regulation of cell proliferation
          actin cytoskeleton organization
          regulation of membrane potential
          sarcomere organization
          cardiac muscle cell development
          actin binding
          filamin binding
          poly(A) RNA binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26875612 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26875614 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26875613 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26875610 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26875611 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26875608 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P110566 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2116744 NM_011724.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2116744 AF051945.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P110566 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P119239 NM_011724.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P119239 AF051945.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P136901 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P110566 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26875612 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26875611 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26875613 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26875608 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26875610 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26875614 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07744522 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26875747 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26875748 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10597766 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10597765 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10597769 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10597768 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1419220_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10597764 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1419220_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1419220_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900027429.mm.1 NM_011724.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900027429.mm.1 NM_011724.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900027429.mm.1 TC0900003251.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900027430.mm.1 NM_011724.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900027430.mm.1 NM_011724.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900027430.mm.1 TC0900003251.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1419220_at - -
          Mouse Expression Set 430 1419220_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 102213_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 102213_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1419220_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1419220_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1419220_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1419220_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 781526 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 6900632 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 6900632 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0006900632 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1231765 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1231765 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl35214.3.1_115-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 6900632 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl35214.3.1_115-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 6900632 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1231765 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1231765 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-6wvps:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0