Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm03038610_m1
          See other FBXO47 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Fbxo47
          Gene Name:
          F-box protein 47
          Gene Aliases:
          2900052P03Rik, Gm1562
          Chromosome Location:
          Chr.11: 97851558 - 97884390 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm03038610_m1
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 주문접수 후 제작
          Catalog # 4351372
          제품 정가
          Your Price
          온라인 행사가:
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: Fbxo47
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001081435.1 NP_001074904.1 9 - 10 1343 70
          GenBank mRNA BC158049.1 - 9 - 10 1278 9007353 70

          Back To Top

          추가 정보


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1100003658.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2038086 BC158049.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2038086 NM_001081435.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 904493 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 204366 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 939074 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 119029 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 861372 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 804451 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 133390 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 736932 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 529 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 377733 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 105359 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 908728 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 386593 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 875324 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 307753 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 100219 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 259318 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 79262 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 371202 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 7010 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 63394 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 20493 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2038086 BC158049.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2038086 NM_001081435.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P07456809 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P140904 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28053236 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28053139 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28053231 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28053238 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28053072 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28053100 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28053117 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28053172 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28053228 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28053060 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28053114 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28053212 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28053143 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28053166 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28053094 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28053153 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28053113 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28053105 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28053175 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28053154 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28053112 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28053110 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28053256 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28053070 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28053167 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28053093 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28053103 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28053136 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28053161 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28053091 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28053066 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28053155 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28053127 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28053239 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28053087 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28053085 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28053235 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28053152 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28053246 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28053165 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28053145 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28053142 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28053255 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28053191 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28053146 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28053095 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28053150 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28053080 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28053223 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28053194 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28053138 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28053237 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28053062 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28053122 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28053064 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28053077 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28053141 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28053101 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28053104 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28053202 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28053132 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28053187 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28053200 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28053097 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28053226 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28053209 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28053203 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28053075 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28053221 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28053244 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28053206 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28053198 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28053173 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28053089 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28053182 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09343289 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28053068 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28053175 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28053251 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28053147 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28053112 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09291608 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28053079 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28053098 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28053191 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28053124 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28053221 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28053104 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28053096 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28053082 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28053212 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28053232 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28053072 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28053211 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28053110 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28053121 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28053237 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28053214 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28053239 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09280477 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28053093 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28053100 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28053241 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28053069 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28053226 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28053120 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28053119 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28053198 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28053194 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09054024 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28053173 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09252566 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09077216 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28053080 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09702574 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28053066 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08991162 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09616997 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28053083 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28053240 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28053109 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28053199 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28053196 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09617003 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09696096 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28053246 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28053236 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28053171 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28053203 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28053249 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28053095 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28053125 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28053195 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28053146 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28053065 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28053113 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28053078 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28053143 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28053117 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28053091 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28053172 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28053145 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28053217 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28053099 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28053244 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28053222 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28053235 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28053179 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28053101 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28053105 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28053122 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28053075 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28053077 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28053190 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28053094 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28053209 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28053242 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28053086 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09252105 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28053208 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28053219 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28053114 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28053234 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28053238 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09231597 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28053170 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28053206 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28053187 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28053108 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28053087 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09343288 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09307571 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28053070 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10390516 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10390510 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10390512 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10390508 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10390518 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10390517 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10390509 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10390515 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10390514 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10390513 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10390511 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10390507 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100033650.mm.1 NM_001081435.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100033650.mm.1 NM_001081435.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100033650.mm.1 TC1100003658.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100033649.mm.1 NM_001081435.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100033649.mm.1 NM_001081435.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100033649.mm.1 TC1100003658.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100033651.mm.1 NM_001081435.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100033651.mm.1 NM_001081435.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100033651.mm.1 TC1100003658.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1240268 - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline