Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm03039326_s1
          See other TAS2R122 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Tas2r122
          Gene Name:
          taste receptor, type 2, member 122
          Gene Aliases:
          T2R22, Tas2r22, mGR22
          Chromosome Location:
          Chr.6: 132710999 - 132711928 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm03039326_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Tas2r122
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001039128.1 NP_001034217.1 1 859 155

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2059571 NM_001039128.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 172318 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2059571 NM_001039128.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24854290 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24854332 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24854334 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24854289 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24854296 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24854318 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24854322 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24854291 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24854315 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24854324 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24854313 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24854283 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24854314 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24854316 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24854320 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24854338 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24854342 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24854282 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24854280 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24854337 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24854345 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24854343 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24854324 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24854332 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24854322 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24854327 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24854313 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24854316 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24854315 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24854326 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05518170 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24854314 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05302161 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24854320 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24854328 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24854334 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10608704 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10608704 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600025827.mm.1 TC0600003286.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600025827.mm.1 NM_001039128.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600025827.mm.1 NM_001039128.1 Refseq

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline