Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm03039926_m1
          See other PLD6 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Pld6
          Gene Name:
          phospholipase D family, member 6
          Gene Aliases:
          4933433K01Rik, Gm10, Zuc, mZuc, mitoPLD
          Chromosome Location:
          Chr.11: 59783893 - 59787657 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm03039926_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Pld6
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_183139.2 NP_898962.2 1 - 2 440 79
          GenBank mRNA AK077214.1 - 1 - 2 402 79
          AK139586.1 - 1 - 2 428 79
          BC119245.1 - 1 - 2 440 8733994 79

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1100002861.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          phospholipase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          lipid metabolic process
          meiotic nuclear division
          spermatogenesis
          spermatid development
          positive regulation of mitochondrial fusion
          lipid catabolic process
          cell differentiation
          P granule organization
          piRNA metabolic process
          DNA methylation involved in gamete generation
          meiotic cell cycle
          catalytic activity
          nuclease activity
          endonuclease activity
          hydrolase activity
          phosphoric ester hydrolase activity
          T/G mismatch-specific endonuclease activity
          retroviral 3' processing activity
          metal ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27838986 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27838989 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27838988 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27838985 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27838984 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P155755 AK077214.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P155755 CJ313398.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P155755 NM_183139.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P155755 AK077214.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P155755 CJ313398.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P155755 NM_183139.2 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 846010 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P114241 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P155755 AK077214.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P155755 CJ313398.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P155755 NM_183139.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P155755 AK077214.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P155755 CJ313398.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P155755 NM_183139.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P114241 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P155755 AK077214.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P155755 CJ313398.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P155755 NM_183139.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P155755 AK077214.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P155755 CJ313398.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P155755 NM_183139.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P114241 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27838988 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27838989 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27838984 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27838985 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27838986 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27838963 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27838946 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27838957 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27838938 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27838936 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27838995 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27838943 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27838984 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27838950 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27838955 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27838994 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27838942 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27838944 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27838969 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27838973 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27838968 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27838935 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27838971 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27838940 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27838982 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27838970 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27838939 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27838991 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27838941 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27838979 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27838975 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27838965 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27838967 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27838952 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27838987 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27838945 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27838948 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27838958 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27838962 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27838948 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27838965 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09003842 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27838938 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27838944 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27838989 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27838949 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09211451 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09531815 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09574540 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27838975 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09531813 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27838935 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27838950 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27838963 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27838995 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27838945 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27838952 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27838994 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09574547 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27838967 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27838946 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27838941 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27838955 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27838939 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27838978 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27838984 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27838969 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27838942 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27838936 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27838940 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27838991 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27838982 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09311237 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27838959 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27838970 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27838987 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27838971 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27838979 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10386424 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10386425 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10386426 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1438493_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10386423 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1438493_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1438493_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 194908_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 194908_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100025931.mm.1 NM_183139.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100025931.mm.1 NM_183139.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100025931.mm.1 TC1100002861.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100025932.mm.1 NM_183139.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100025932.mm.1 NM_183139.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100025932.mm.1 TC1100002861.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100025934.mm.1 NM_183139.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100025934.mm.1 NM_183139.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100025934.mm.1 TC1100002861.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100025930.mm.1 NM_183139.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100025930.mm.1 NM_183139.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100025930.mm.1 TC1100002861.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1438493_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1438493_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 165687_r_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 165687_PM_r_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1438493_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1438493_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2738208 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2738208 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline