Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm03040145_g1
          See other OLFR1383 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr1383
          Gene Name:
          olfactory receptor 1383
          Gene Aliases:
          MOR256-56
          Chromosome Location:
          Chr.11: 49523725 - 49524660 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm03040145_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 4,430.00
          Your Price
          Online offer:
          4430.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr1383
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_207574.1 NP_997457.1 1 142 116
          GenBank mRNA BC127965.1 - 1 146 40134985 116

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr1383

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1987284 NM_207574.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1987284 BC127965.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1987284 NM_207574.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1987284 BC127965.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P223307 NM_207574.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P223307 BC127965.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P223307 NM_146472.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P223307 BC119159.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P223307 BC120667.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27783326 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27783288 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27783324 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27783318 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27783303 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27783315 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27783329 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27783320 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27783310 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27783287 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27783285 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27783322 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27783308 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27783327 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27783304 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27783313 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27783306 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27783316 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27783325 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P223307 NM_207574.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P223307 BC127965.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P223307 NM_146472.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P223307 BC119159.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P223307 BC120667.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09126872 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09126868 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09144385 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27783293 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27783288 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27783313 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27783322 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27783327 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27783306 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27783290 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27783316 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27783320 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27783287 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27783318 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27783300 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27783315 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27783329 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27783303 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27783310 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27783298 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27783324 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27783325 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27783308 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27783292 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27783285 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27783284 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27783287 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27783288 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27783304 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09144385 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09574492 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09574491 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27783306 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27783313 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27783303 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27783322 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27783327 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27783310 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09382630 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27783316 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27783325 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09345689 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09382634 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27783315 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27783285 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27783318 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09126865 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27783320 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27783292 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27783324 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27783290 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10375571 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10375570 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100003913.mm.1 NM_207574.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100003913.mm.1 NM_207574.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100003913.mm.1 TC1100000515.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 3830273 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 3830273 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0003830273 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1218320 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1218320 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0404337.1_308-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 3830273 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0404337.1_308-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 3830273 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1218320 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1218320 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline