Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm03040430_gH
          See other VMN1R183 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Vmn1r183
          Gene Name:
          vomeronasal 1 receptor 183
          Gene Aliases:
          Gm476, V1rd15
          Chromosome Location:
          Chr.7: 24054774 - 24055691 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm03040430_gH
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Vmn1r183
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_203489.1 NP_987074.1 1 852 108
          GenBank mRNA BC130237.1 - 1 856 40142092 108
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Transcript Location Amplicon Length
          GenBankmRNA AK135913.1 - Chr. - - [-] on Build 108

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Vmn1r183

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1978845 NM_203489.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1978845 BC130237.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1978847 NM_203489.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1978847 BC130237.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P135313 NM_203489.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P135313 BC130237.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P135313 NM_203489.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P135313 BC130237.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1978847 NM_203489.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1978847 BC130237.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1978845 NM_203489.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1978845 BC130237.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P135313 NM_203489.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P135313 BC130237.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P135313 NM_203489.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P135313 BC130237.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P135313 NM_203489.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P135313 BC130237.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P135313 NM_203489.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P135313 BC130237.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25003325 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25003314 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25003328 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25003317 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25003315 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25003348 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25003341 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25003318 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25003320 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25003343 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25003344 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25003329 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25003333 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25003346 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25003324 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25003332 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25003330 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25003331 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P135313 NM_203489.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P135313 BC130237.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P135313 NM_203489.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P135313 BC130237.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P131563 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06150806 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06150772 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06150802 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25003354 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25003346 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25003332 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25003333 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25003320 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25003349 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25003324 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25003330 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25003352 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25003356 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25003315 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25003325 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25003317 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25003343 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25003341 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25003318 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25003350 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25003314 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25003311 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25003348 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25003329 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06595561 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25003354 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25003311 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25003315 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25003331 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25003332 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25003343 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25003349 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06150806 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25003318 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25003328 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06150786 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25003348 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25003330 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25003353 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25003333 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25003325 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25003344 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25003317 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25003356 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25003346 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25003324 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25003350 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25003323 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05965180 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25003314 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25003341 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25003320 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06244656 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10560745 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10550806 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10560731 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10560815 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10560784 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10560786 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10550761 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10560790 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10550832 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10560737 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10550784 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10550831 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10560814 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700002642.mm.1 TC0700000365.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700002642.mm.1 NM_203489.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700002642.mm.1 NM_203489.1 Refseq
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 6770390 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0006770390 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1219688 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1219688 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0209824.1_239-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 6770390 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0209824.1_239-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 6770390 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1219688 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1219688 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline