Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm03048199_m1
          See other PRM2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Prm2
          Gene Name:
          protamine 2
          Gene Aliases:
          AI528784, Prm-2
          Chromosome Location:
          Chr.16: 10791381 - 10792097 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm03048199_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Prm2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_008933.1 NP_032959.1 1 - 2 360 76
          GenBank mRNA AK005729.1 - 1 - 2 369 76
          BC049612.1 - 1 - 2 365 6774072 76
          M16456.1 - 1 - 2 263 76
          M27501.1 - 1 - 2 263 76
          X14004.1 - 1 - 2 360 76

          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Prm2

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          nucleus organization
          multicellular organism development
          spermatogenesis
          spermatid development
          cell differentiation
          chromosome condensation
          DNA binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P138705 NM_008933.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P138705 AK005729.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P138705 BC049612.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P138705 M16456.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P138705 M27501.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P138705 NM_008933.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P138705 AK005729.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P138705 BC049612.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P138705 M16456.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P138705 M27501.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P138705 NM_008933.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P138705 AK005729.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P138705 BC049612.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P138705 M16456.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P138705 M27501.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P138705 NM_008933.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P138705 AK005729.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P138705 BC049612.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P138705 M16456.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P138705 M27501.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P138705 NM_008933.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P138705 AK005729.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P138705 BC049612.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P138705 M16456.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P138705 M27501.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P138705 NM_008933.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P138705 AK005729.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P138705 BC049612.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P138705 M16456.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P138705 M27501.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30544524 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30544513 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30544520 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30544511 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30544515 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30544514 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30544518 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30544510 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30544516 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30544521 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P138705 NM_008933.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P138705 AK005729.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P138705 BC049612.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P138705 M16456.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P138705 M27501.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P138705 NM_008933.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P138705 AK005729.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P138705 BC049612.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P138705 M16456.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P138705 M27501.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P137759 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544538 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544425 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544481 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544483 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544471 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544448 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544438 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544427 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544516 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544457 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544454 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544531 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544443 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544488 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544479 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544494 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544452 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544533 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544529 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544510 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544514 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544511 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544450 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544518 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544429 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544520 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544456 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544495 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544526 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544432 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544436 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544541 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544461 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544487 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544460 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544544 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544463 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544475 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544439 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544524 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544477 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544466 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544491 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544464 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544484 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544446 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544469 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544428 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544444 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544434 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544442 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544503 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544525 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544536 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544489 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544447 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30544501 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30544516 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30544524 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30544511 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30544521 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30544515 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30544522 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30544514 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30544520 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30544510 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30544518 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10437683 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10437682 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10437681 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1448105_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10437680 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1448105_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1448105_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 19119_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 19119_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1448105_at - -
          Mouse Expression Set 430 1448105_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 160528_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 160528_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 170868_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 170873_i_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 170868_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 171105_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 170873_PM_i_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 171105_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1448105_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1448105_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1448105_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1448105_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 3060368 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 3060368 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0003060368 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2624909 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2624909 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl019119.2_47-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 3060368 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl019119.2_47-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 3060368 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl019119.2_47-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline