Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm03057873_m1
          See other GM12887 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Gm12887
          Gene Name:
          predicted gene 12887
          Gene Aliases:
          OTTMUSG00000008910
          Chromosome Location:
          Chr.4: 121614004 - 121622125 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm03057873_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Gm12887
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001099309.1 NP_001092779.1 1 - 2 152 100

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0400003464.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 86 and 100 3' Most Recommended Assay Mus musculus Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          protein depalmitoylation
          receptor-mediated endocytosis
          nervous system development
          palmitoyl-(protein) hydrolase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2058180 NM_001099309.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 54587 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 58250 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2058180 NM_001099309.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23256350 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23256415 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23256362 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23256416 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23256351 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23256423 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23256359 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23256403 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23256381 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23256402 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23256349 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03239986 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03439064 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23256402 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23256416 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03621493 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03239989 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23256430 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23256421 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03618313 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23256410 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03703249 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23256403 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23256388 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23256398 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23256415 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23256392 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400028086.mm.1 TC0400003464.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400028086.mm.1 NM_001099309.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400028086.mm.1 NM_001099309.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400028085.mm.1 TC0400003464.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400028085.mm.1 NM_001099309.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400028085.mm.1 NM_001099309.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400028082.mm.1 TC0400003464.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400028082.mm.1 NM_001099309.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400028082.mm.1 NM_001099309.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400028084.mm.1 TC0400003464.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400028084.mm.1 NM_001099309.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400028084.mm.1 NM_001099309.1 Refseq

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline