Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm03058630_g1
          See other VMN1R177 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Vmn1r177
          Gene Name:
          vomeronasal 1 receptor 177
          Gene Aliases:
          V1rd12
          Chromosome Location:
          Chr.7: 23865520 - 23866449 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm03058630_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Vmn1r177
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_206872.2 NP_996755.2 1 367 67

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 G-protein coupled receptor 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Vmn1r177

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1963549 NM_001166842.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1963549 NM_206872.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25002723 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25002789 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10560815 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10550806 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10560814 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10550805 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700022356.mm.1 TC0700002587.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700022356.mm.1 NM_206872.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700022356.mm.1 NM_206872.2 Refseq
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 430390 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 4780110 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0000430390 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0004780110 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2464428 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2481009 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2464428 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2481009 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl00384572.2_220-S - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0384572.1_242-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 430390 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 4780110 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl00384572.2_220-S - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0384572.1_242-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 430390 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 4780110 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2481009 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2481009 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-5xfkf:80/100.66.78.86:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline