Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm03058800_g1
          See other OLFR1118 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr1118
          Gene Name:
          olfactory receptor 1118
          Gene Aliases:
          MOR264-22, Olfr1118-ps
          Chromosome Location:
          Chr.2: 87308764 - 87309759 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm03058800_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr1118
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_207632.2 NP_997515.2 1 966 118

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr1118

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2019367 NM_207632.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2019367 NM_207632.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21405526 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21405485 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21405490 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21405518 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21405500 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21405497 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21405524 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21405528 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P345596 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P104838 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P102248 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P134909 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P115444 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P02144756 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21405528 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21405482 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21405524 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21405526 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21405489 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01525617 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21405490 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21405521 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21405482 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02144748 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21405505 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21405492 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21405524 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21405533 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21405485 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21405500 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21405530 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21405526 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21405528 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21405497 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21405518 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10473522 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10473524 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10473526 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10473527 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10473521 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10473525 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10473523 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 3710021 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 3710021 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0003710021 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2682109 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2682109 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0404328.1_258-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 3710021 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0404328.1_258-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 3710021 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2682109 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2682109 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline