Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm03060399_gH
          See other DEFB34 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Defb34
          Gene Name:
          defensin beta 34
          Gene Aliases:
          BD-34
          Chromosome Location:
          Chr.8: 19123752 - 19126540 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm03060399_gH
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 4,430.00
          Your Price
          Online offer:
          4430.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Defb34
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_183035.1 NP_898856.1 2 195 107
          GenBank mRNA AJ578469.1 - 2 195 107

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Defb34

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          antimicrobial response protein defense/immunity protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          defense response
          biological_process
          defense response to bacterium
          innate immune response
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P280832 NM_183035.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P280832 AJ578469.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P280832 NM_183035.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P280832 AJ578469.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 686602 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 929209 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P173761 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P280832 NM_183035.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P280832 AJ578469.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P280832 NM_183035.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P280832 AJ578469.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25702061 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25702078 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25702079 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25702063 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25702071 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25702066 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25702064 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P173761 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P280832 NM_183035.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P280832 AJ578469.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P280832 NM_183035.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P280832 AJ578469.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P118149 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P173761 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25702084 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25702091 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25702097 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25702028 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25702030 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25702094 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25702080 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25702078 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25702092 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25702066 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25702087 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25702089 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25702064 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25702102 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25702101 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25702062 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25702054 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25702056 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25702094 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25702084 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25702102 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25702071 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25702097 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25702091 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07338956 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25702096 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25702101 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25702092 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25702080 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25702089 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25702098 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25702083 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25702079 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25702054 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25702066 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25702093 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25702056 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07073205 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25702062 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25702064 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25702052 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25702078 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10570588 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10570589 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10570587 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800001562.mm.1 NM_183035.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800001562.mm.1 NM_183035.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800001562.mm.1 TC0800000176.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800001561.mm.1 NM_183035.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800001561.mm.1 NM_183035.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800001561.mm.1 TC0800000176.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 1990465 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0001990465 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1232368 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1232368 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0360211.2_75-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 1990465 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0360211.2_75-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 1990465 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1232368 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1232368 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline