Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm03455656_s1
          See other COPG2OS2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Copg2os2
          Gene Name:
          coatomer protein complex, subunit gamma 2, opposite strand 2
          Gene Aliases:
          AW049845, Copg2as2, Lb9, Mit1
          Chromosome Location:
          -
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm03455656_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Copg2os2
          Interrogated Sequence Translated Protein RNADB ID Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          GenBank mRNA AF217545.1 - LIT1225
          Mit1/Lb9
          1 1553 79

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Amplicon length between 71 and 85 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1975260 U20262.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1975260 U20264.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1975260 NR_002845.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P939838 AK045748.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P383754 AK084680.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P383754 AK014219.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P118129 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1427822_PM_a_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1427320_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1427123_PM_s_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1427122_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1427821_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1452479_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1452479_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1427123_s_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1427821_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1427822_a_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1427822_PM_a_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1427320_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1427123_PM_s_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1427122_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1452479_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1427320_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1427122_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1427821_at - -
          Affymetrix Murine Genome 6500A Array Msa14300_at - -
          Mouse Expression Set 430 1427821_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1452479_at - -
          Mouse Expression Set 430 1427123_PM_s_at - -
          Mouse Expression Set 430 1427123_s_at - -
          Mouse Expression Set 430 1427320_at - -
          Mouse Expression Set 430 1427822_a_at - -
          Mouse Expression Set 430 1427122_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1452479_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1427821_at - -
          Mouse Expression Set 430 1427822_PM_a_at - -
          Mouse Expression Set 430 1427122_at - -
          Mouse Expression Set 430 1427320_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1427822_PM_a_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1427821_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1427320_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1427822_a_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1427122_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1427123_s_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1427320_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1427123_PM_s_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1452479_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1427122_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1452479_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1427821_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1452479_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1427822_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1427821_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1427320_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1427822_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1427320_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1427821_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1427123_s_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1427122_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1427123_PM_s_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1427122_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1452479_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 100510441 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 102510152 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2582952 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 102510152 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 102510152 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2582952 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline