Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm03647220_s1
          See other LCMT2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Lcmt2
          Gene Name:
          leucine carboxyl methyltransferase 2
          Gene Aliases:
          D330024M17, Tyw4
          Chromosome Location:
          Chr.2: 121137292 - 121140698 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm03647220_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Lcmt2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_177846.3 NP_808514.2 1 2049 89
          GenBank mRNA AK054392.1 - 1 89
          AK084642.1 - 1 2017 89
          AK172552.1 - 1 1730 89
          AK172970.1 - 1 2004 89
          AK178658.1 - 1 338 89
          BC071272.1 - 1 1992 89

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Amplicon length between 86 and 100 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          RNA processing factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          C-terminal protein methylation
          tRNA processing
          methylation
          protein C-terminal carboxyl O-methyltransferase activity
          methyltransferase activity
          transferase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2154580 AK172970.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2154580 AK054392.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2154580 NM_177846.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P67983 BC071272.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P67983 AK172552.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P67983 AK172970.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P67983 AK054392.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P67983 AK084642.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P67983 BC071272.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P67983 AK172552.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P67983 AK172970.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P67983 AK054392.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P67983 AK084642.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 375903 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 113708 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P152944 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P106171 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2154580 AK172970.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2154580 AK054392.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2154580 NM_177846.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P67983 BC071272.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P67983 AK172552.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P67983 AK172970.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P67983 AK054392.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P67983 AK084642.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P67983 BC071272.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P67983 AK172552.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P67983 AK172970.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P67983 AK054392.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P67983 AK084642.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P152944 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P106171 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P67983 BC071272.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P67983 AK172552.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P67983 AK172970.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P67983 AK054392.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P67983 AK084642.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P67983 BC071272.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P67983 AK172552.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P67983 AK172970.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P67983 AK054392.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P67983 AK084642.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P152944 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P106171 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21579069 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21579079 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21579091 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21579077 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21579068 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21579072 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21579081 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01742250 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21579082 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21579071 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10486711 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1433518_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10486710 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1433518_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1433518_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 329504_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 329504_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200037824.mm.1 NM_177846.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200037824.mm.1 NM_177846.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200037824.mm.1 TC0200004479.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200037826.mm.1 NM_177846.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200037826.mm.1 NM_177846.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200037826.mm.1 TC0200004479.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200037823.mm.1 NM_177846.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200037823.mm.1 NM_177846.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200037823.mm.1 TC0200004479.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200037825.mm.1 NM_177846.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200037825.mm.1 NM_177846.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200037825.mm.1 TC0200004479.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200037822.mm.1 NM_177846.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200037822.mm.1 NM_177846.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200037822.mm.1 TC0200004479.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1433518_at - -
          Mouse Expression Set 430 1433518_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 166214_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 166214_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1433518_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1433518_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1433518_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1433518_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 597049 - -
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 740617 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1224693 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1224693 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-4lm45:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0