Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm03647522_sH
          See other VMN2R112 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Vmn2r112
          Gene Name:
          vomeronasal 2, receptor 112
          Gene Aliases:
          EG628185, V2rp1
          Chromosome Location:
          Chr.17: 22601148 - 22619133 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm03647522_sH
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Vmn2r112
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001104575.1 NP_001098045.1 2 347 150
          GenBank mRNA AB540943.1 - 2 347 150

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus Both primers and probe map within a single exon

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          G-protein coupled receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2187238 AB540943.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2187238 NM_001104575.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1988770 AB540943.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1988770 NM_001104575.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 616701 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 1696 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 169801 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2187238 AB540943.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2187238 NM_001104575.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1988770 AB540943.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1988770 NM_001104575.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P03291488 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31089872 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31089846 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31089978 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31089848 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31089836 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31089971 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31089983 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31089929 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31089869 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31089940 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31089838 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31089840 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31089937 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31089979 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31089898 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31089980 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31089973 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31089841 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31089835 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31089916 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31089837 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31089842 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31089839 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31089910 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31089910 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31089894 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31089874 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13537014 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31089848 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31089905 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31089898 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31089889 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31089895 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31089872 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31089866 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31089846 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13588132 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10442281 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10442280 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10442282 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10442279 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700002182.mm.1 NM_001104575.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700002182.mm.1 NM_001104575.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700002182.mm.1 TC1700000297.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700002177.mm.1 NM_001104575.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700002177.mm.1 NM_001104575.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700002177.mm.1 TC1700000297.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700002178.mm.1 NM_001104575.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700002178.mm.1 NM_001104575.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700002178.mm.1 TC1700000297.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700002181.mm.1 NM_001104575.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700002181.mm.1 NM_001104575.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700002181.mm.1 TC1700000297.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700002179.mm.1 NM_001104575.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700002179.mm.1 NM_001104575.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700002179.mm.1 TC1700000297.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700002180.mm.1 NM_001104575.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700002180.mm.1 NM_001104575.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700002180.mm.1 TC1700000297.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1219830 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline