Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm03647548_g1
          See other ZFP59 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Zfp59
          Gene Name:
          zinc finger protein 59
          Gene Aliases:
          Mfg-2, Mfg2
          Chromosome Location:
          Chr.7: 27838540 - 27856793 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm03647548_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Zfp59
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_011762.3 NP_035892.2 5 3249 98
          GenBank mRNA AK142951.1 - 5 3226 98
          CD348555.1 - 1 90 98

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Zfp59

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          regulation of transcription, DNA-templated
          nucleic acid binding
          DNA binding
          transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          metal ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25019107 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25019106 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25019105 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2159869 L16904.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2159869 CD348555.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2159869 NM_011762.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2070611 BC127053.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2070611 AK142951.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2070611 NM_011762.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2159865 L16904.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2159865 CD348555.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2159865 NM_011762.3 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 596369 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 399230 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 395404 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 803088 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 264116 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 525641 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 967673 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 157626 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 165802 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P133922 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P114135 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P178788 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P145941 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2070611 BC127053.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2070611 AK142951.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2070611 NM_011762.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2159865 L16904.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2159865 CD348555.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2159865 NM_011762.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2159869 L16904.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2159869 CD348555.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2159869 NM_011762.3 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P323400 L16904.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P06148100 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P06148048 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P06148062 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P178788 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P01489236 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P114135 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P133922 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P145941 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P323400 L16904.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P133922 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P145941 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P178788 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P114135 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25019107 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25019105 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25019106 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25019150 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25019154 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25019191 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25019151 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25019192 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25019187 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25019128 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25019177 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25019112 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25019156 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25019111 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25019120 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25019199 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25019142 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25019139 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25019196 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25019106 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25019215 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25019188 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25019119 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25019153 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25019178 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25019087 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25019105 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25019085 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25019091 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25019184 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25019100 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25019103 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25019220 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25019145 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25019175 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25019176 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25019203 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25019189 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25019144 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25019194 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25019157 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25019202 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25019084 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25019132 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25019137 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25019139 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25019142 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25019100 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25019098 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25019101 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25019130 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25019086 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25019090 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25019111 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06237236 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25019105 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25019119 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25019112 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25019103 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25019107 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25019145 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05997281 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06218083 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25019120 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25019102 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06364642 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25019114 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25019087 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25019157 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06643995 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25019144 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10551429 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10551427 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10551430 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10551428 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10551420 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1421703_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1444779_PM_s_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10551426 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1444779_PM_s_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1444779_s_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1421703_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1421703_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 22717_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 22717_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700003846.mm.1 TC0700000475.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700003846.mm.1 NM_011762.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700003846.mm.1 NM_011762.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700003848.mm.1 TC0700000475.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700003848.mm.1 NM_011762.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700003848.mm.1 NM_011762.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700003849.mm.1 TC0700000475.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700003849.mm.1 NM_011762.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700003849.mm.1 NM_011762.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700003843.mm.1 TC0700000475.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700003843.mm.1 NM_011762.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700003843.mm.1 NM_011762.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700003850.mm.1 TC0700000475.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700003850.mm.1 NM_011762.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700003850.mm.1 NM_011762.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700003852.mm.1 TC0700000475.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700003852.mm.1 NM_011762.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700003852.mm.1 NM_011762.3 Refseq
          Mouse Expression Set 430 1421703_at - -
          Mouse Expression Set 430 1421703_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1444779_PM_s_at - -
          Mouse Expression Set 430 1444779_s_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 101686_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 101686_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1421703_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1421703_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1421703_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1421703_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1444779_PM_s_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1444779_s_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 405528 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 670603 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 50092 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 670603 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0000050092 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0000670603 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1252197 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2519091 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2519091 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1252197 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0022717.2_329-S - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl022717.4_274-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 50092 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 670603 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl022717.4_274-S - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0022717.2_329-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 670603 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 50092 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2939348 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2939348 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2519091 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1252197 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline