Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm03807704_g1
          See other EIF4A1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Eif4a1
          Gene Name:
          eukaryotic translation initiation factor 4A1
          Gene Aliases:
          BM-010, Ddx2a, Eif4
          Chromosome Location:
          Chr.11: 69666936 - 69672423 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm03807704_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Eif4a1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001159375.1 NP_001152847.1 6 - 7 746 91
          NM_144958.4 NP_659207.1 6 - 7 746 91
          GenBank mRNA AK011529.1 - 6 - 7 639 91
          AK077429.1 - 6 - 7 639 91
          AK135752.1 - 6 - 7 639 91
          AK135994.1 - 6 - 7 640 91
          AK144850.1 - 6 - 7 639 91
          AK145375.1 - 6 - 7 641 91
          AK145508.1 - 6 - 7 641 91
          AK146424.1 - 6 - 7 641 91
          AK146464.1 - 6 - 7 639 91
          AK152210.1 - 3 - 4 422 91
          AK152694.1 - 6 - 7 641 91
          AK159643.1 - 6 - 7 641 91
          AK162017.1 - 641 91
          AK166439.1 - 6 - 7 639 91
          AK166527.1 - 6 - 7 639 91
          AK166572.1 - 6 - 7 641 91
          AK166674.1 - 6 - 7 641 91
          AK167003.1 - 6 - 7 639 91
          AK167083.1 - 6 - 7 639 91
          AK167196.1 - 6 - 7 641 91
          AK167205.1 - 6 - 7 638 91
          AK167906.1 - 6 - 7 641 91
          AK167988.1 - 6 - 7 639 91
          AK168697.1 - 6 - 7 640 91
          AK168780.1 - 6 - 7 639 91
          AK169023.1 - 6 - 7 639 91
          AK169030.1 - 6 - 7 632 91
          AK169057.1 - 6 - 7 639 91
          AK169156.1 - 6 - 7 639 91
          AK169279.1 - 6 - 7 639 91
          AK185730.1 - 2 - 3 123 91
          AK187979.1 - 1 - 2 123 91
          AK196145.1 - 123 91
          AK213871.1 - 3 - 4 297 91
          AK215233.1 - 1 - 2 123 91
          AK219842.1 - 1 - 2 123 91
          BC012282.1 - 6 - 7 628 91
          BC049915.1 - 6 - 7 629 5068709 91
          BC099392.1 - 5 - 6 622 91
          X03039.1 - 6 - 7 636 91
          X03040.1 - 5 - 6 639 91

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Eif4a1

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          translation
          translational initiation
          regulation of gene expression
          RNA secondary structure unwinding
          nucleotide binding
          nucleic acid binding
          RNA binding
          double-stranded RNA binding
          translation initiation factor activity
          ATP-dependent RNA helicase activity
          helicase activity
          protein binding
          ATP binding
          hydrolase activity
          poly(A) RNA binding

          MicroArray Probes:

          Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100027962.mm.1 NM_001159375.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100027962.mm.1 NM_001159375.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100027962.mm.1 NM_144958.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100027962.mm.1 NM_144958.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100027962.mm.1 TC1100003056.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100027965.mm.1 NM_001159375.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100027965.mm.1 NM_001159375.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100027965.mm.1 NM_144958.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100027965.mm.1 NM_144958.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100027965.mm.1 TC1100003056.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100027960.mm.1 NM_001159375.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100027960.mm.1 NM_001159375.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100027960.mm.1 NM_144958.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100027960.mm.1 NM_144958.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100027960.mm.1 TC1100003056.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100027963.mm.1 NM_001159375.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100027963.mm.1 NM_001159375.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100027963.mm.1 NM_144958.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100027963.mm.1 NM_144958.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100027963.mm.1 TC1100003056.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100027970.mm.1 NM_001159375.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100027970.mm.1 NM_001159375.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100027970.mm.1 NM_144958.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100027970.mm.1 NM_144958.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100027970.mm.1 TC1100003056.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100027985.mm.1 NM_001159375.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100027985.mm.1 NM_001159375.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100027985.mm.1 NM_144958.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100027985.mm.1 NM_144958.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100027985.mm.1 TC1100003056.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100027974.mm.1 NM_001159375.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100027974.mm.1 NM_001159375.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100027974.mm.1 NM_144958.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100027974.mm.1 NM_144958.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100027974.mm.1 TC1100003056.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100027981.mm.1 NM_001159375.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100027981.mm.1 NM_001159375.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100027981.mm.1 NM_144958.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100027981.mm.1 NM_144958.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100027981.mm.1 TC1100003056.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100027955.mm.1 NM_001159375.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100027955.mm.1 NM_001159375.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100027955.mm.1 NM_144958.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100027955.mm.1 NM_144958.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100027955.mm.1 TC1100003056.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100027956.mm.1 NM_001159375.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100027956.mm.1 NM_001159375.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100027956.mm.1 NM_144958.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100027956.mm.1 NM_144958.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100027956.mm.1 TC1100003056.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100027976.mm.1 NM_001159375.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100027976.mm.1 NM_001159375.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100027976.mm.1 NM_144958.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100027976.mm.1 NM_144958.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100027976.mm.1 TC1100003056.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100027969.mm.1 NM_001159375.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100027969.mm.1 NM_001159375.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100027969.mm.1 NM_144958.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100027969.mm.1 NM_144958.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100027969.mm.1 TC1100003056.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100027971.mm.1 NM_001159375.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100027971.mm.1 NM_001159375.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100027971.mm.1 NM_144958.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100027971.mm.1 NM_144958.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100027971.mm.1 TC1100003056.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100027957.mm.1 NM_001159375.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100027957.mm.1 NM_001159375.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100027957.mm.1 NM_144958.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100027957.mm.1 NM_144958.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100027957.mm.1 TC1100003056.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100027959.mm.1 NM_001159375.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100027959.mm.1 NM_001159375.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100027959.mm.1 NM_144958.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100027959.mm.1 NM_144958.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100027959.mm.1 TC1100003056.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 903688 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline