Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm03809020_s1
          See other KBTBD11 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Kbtbd11
          Gene Name:
          kelch repeat and BTB (POZ) domain containing 11
          Gene Aliases:
          2900016B01Rik, 4930465M17Rik, mKIAA0711
          Chromosome Location:
          Chr.8: 15011011 - 15033333 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm03809020_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Kbtbd11
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_029116.2 NP_083392.1 2 2879 86
          GenBank mRNA AK015509.1 - 1 426 86
          AK046634.1 - 1 1951 86
          AK050286.1 - 1 1735 86
          AK080001.1 - 1 1898 86
          AK129197.1 - 1 1842 86
          BC080858.1 - 1 1850 6852896 86

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Amplicon length between 86 and 100 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2046007 CX207757.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2046007 NM_029116.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2075213 BY712628.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2075213 CX207757.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2075213 AK019339.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2075213 NM_029116.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P570240 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 625725 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 499714 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 170821 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P101562 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P107246 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P175631 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2075213 BY712628.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2075213 CX207757.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2075213 AK019339.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2075213 NM_029116.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2046007 CX207757.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2046007 NM_029116.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P570240 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P101562 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P175631 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P107246 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P570240 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P394448 BY712628.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P394448 CX207757.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P394448 AK013531.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P394448 AK019339.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P394448 NM_029116.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P180728 BC080858.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P180728 AK050286.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P180728 AK080001.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P180728 AK129197.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P180728 AK015509.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P116588 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P115014 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P101562 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P107246 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P175631 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25678279 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25678166 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06700356 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06700369 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25678314 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25678305 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25678295 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25678301 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06915866 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25678174 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25678168 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25678184 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25678179 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25678170 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25678185 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25678300 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25678191 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25678162 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25678313 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25678302 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25678293 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06700386 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25678187 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06915906 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25678307 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25678177 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06915871 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25678189 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25678157 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25678297 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25678309 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25678182 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25678304 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10570517 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1435465_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1446549_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1431254_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1430073_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10570516 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10570513 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1435465_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1446549_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1435465_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1431254_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1446549_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1430073_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1431254_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1430073_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 74901_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 74901_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800001405.mm.1 NM_029116.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800001405.mm.1 NM_029116.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800001405.mm.1 TC0800000150.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800001407.mm.1 NM_029116.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800001407.mm.1 NM_029116.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800001407.mm.1 TC0800000150.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800001406.mm.1 NM_029116.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800001406.mm.1 NM_029116.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800001406.mm.1 TC0800000150.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800001409.mm.1 NM_029116.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800001409.mm.1 NM_029116.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800001409.mm.1 TC0800000150.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800001410.mm.1 NM_029116.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800001410.mm.1 NM_029116.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800001410.mm.1 TC0800000150.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1430073_at - -
          Mouse Expression Set 430 1446549_at - -
          Mouse Expression Set 430 1435465_at - -
          Mouse Expression Set 430 1435465_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1431254_at - -
          Mouse Expression Set 430 1430073_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1446549_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1431254_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1431254_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1435465_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1431254_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1435465_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1446549_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1446549_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 438303 - -
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 888679 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1256701 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1249105 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-jwmpg:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0