Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm03809265_sH
          See other VMN1R188 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Vmn1r188
          Gene Name:
          vomeronasal 1 receptor 188
          Gene Aliases:
          V1rh17
          Chromosome Location:
          Chr.13: 22087878 - 22088804 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm03809265_sH
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Vmn1r188
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_145850.1 NP_665849.1 1 452 92

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 G-protein coupled receptor 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Vmn1r188

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          response to pheromone
          pheromone binding
          pheromone receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P586740 NM_145850.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P586740 NM_145850.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P586740 NM_145850.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P586740 NM_145850.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P263172 NM_145850.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28876255 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28876267 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28876244 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28876269 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28876256 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28876261 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P586740 NM_145850.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P586740 NM_145850.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P263172 NM_145850.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P107939 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P126877 NM_134214.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P109856 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P112030 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P10851029 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28876260 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28876255 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28876225 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28876266 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10758629 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28876267 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28876266 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28876306 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28876326 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10937484 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28876244 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28876260 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28876269 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28876313 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28876261 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28876233 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28876253 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28876327 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28876256 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28876255 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10403983 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10403989 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10408145 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10403988 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10403982 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300001267.mm.1 NM_145850.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300001267.mm.1 NM_145850.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300001267.mm.1 TC1300000194.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 901639 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 70044 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 70044 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0000070044 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2429655 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2429655 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0252912.1_72-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 70044 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0252912.1_72-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 70044 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2878020 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2878014 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2878020 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2878014 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-5xfkf:80/100.66.78.86:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline