Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm03809852_s1
          See other SERPINB3A GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Serpinb3a
          Gene Name:
          serine (or cysteine) peptidase inhibitor, clade B (ovalbumin), member 3A
          Gene Aliases:
          1110001H02Rik, 1110013A16Rik, Scca2, Serpinb4, Sqn5
          Chromosome Location:
          Chr.1: 107045587 - 107052303 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm03809852_s1
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # 4331182
          제품 정가
          Your Price
          온라인 행사가:
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: Serpinb3a
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_009126.3 NP_033152.3 7 1545 101
          GenBank mRNA BB699605.1 - 1 432 101
          BC063756.1 - 7 1545 30288465 101

          Back To Top

          추가 정보


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Serpinb3a

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          protease inhibitor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of peptidase activity
          negative regulation of endopeptidase activity
          protection from natural killer cell mediated cytotoxicity
          protease binding
          serine-type endopeptidase inhibitor activity
          enzyme binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2003746 BB699605.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2003746 BC063756.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2003746 NM_009126.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2003746 BB699605.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2003746 BC063756.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2003746 NM_009126.3 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20511558 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20511573 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P277455 AY144683.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P277455 AY144684.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P277455 BC063756.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P277455 NM_009126.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P230599 AY144683.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P230599 AY144684.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P230599 BC063756.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P230599 NM_009126.3 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P128697 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P00313726 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P00313725 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20511583 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20511588 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20511573 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20511590 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20511513 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00203633 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20511577 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01136335 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20511549 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20511516 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00068583 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20511541 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20511560 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00203659 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20511551 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00203626 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00583814 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00443855 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00313726 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00203638 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20511558 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01136334 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20511582 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00203671 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10357074 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10357075 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10357076 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10357073 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1437517_PM_x_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10357072 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1422940_x_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1422939_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1422940_PM_x_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1437517_PM_x_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1422939_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1437517_x_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 20248_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 20248_at - -
          Mouse Expression Set 430 1437517_x_at - -
          Mouse Expression Set 430 1437517_PM_x_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 101816_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 101816_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 170906_PM_r_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 171516_r_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 170908_PM_f_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 170908_f_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 170906_r_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 171516_PM_r_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1437517_PM_x_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1437517_x_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 819926 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 1410100 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 102760102 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 1410100 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0001410100 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2687408 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2687408 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2755702 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl020248.1_53-S - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0020248.1_255-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 1410100 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 102760102 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl020248.1_53-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 102760102 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 1410100 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2837969 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2687408 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2687408 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2755702 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2837969 - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline