Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm03931799_m1
          See other 2610020C07RIK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          2610020C07Rik
          Gene Name:
          RIKEN cDNA 2610020C07 gene
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.16: 11203383 - 11225796 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm03931799_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: 2610020C07Rik
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NR_038156.1 1 - 2 367 92
          GenBank mRNA AK011479.1 - 1 - 2 360 92
          AK029005.1 - 1 - 2 369 92

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1600000135.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 86 and 100 3' Most Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2255146 AK029005.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2255146 BB008064.2 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 428514 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 742162 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 743988 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 879085 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 507484 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 824932 NM_001011752.1 refseq_mrna_mouse_NM
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 343885 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 750046 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 99110 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P161214 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P165509 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2255146 AK029005.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2255146 BB008064.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P03132563 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P08508467 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P161214 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P165509 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P103631 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P165509 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P161214 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1456666_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1430618_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1456666_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1456666_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1430618_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1430618_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600000942.mm.1 NR_038156.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600000942.mm.1 NR_038156.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600000942.mm.1 TC1600000135.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600000939.mm.1 NR_038156.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600000939.mm.1 NR_038156.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600000939.mm.1 TC1600000135.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600000940.mm.1 NR_038156.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600000940.mm.1 NR_038156.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600000940.mm.1 TC1600000135.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1456666_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1430618_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1456666_at - -
          Mouse Expression Set 430 1430618_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 135534_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 135534_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1430618_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1456666_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1456666_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1430618_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 667396 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 101190593 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline