Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm03934889_s1
          See other KRTAP24-1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Krtap24-1
          Gene Name:
          keratin associated protein 24-1
          Gene Aliases:
          Gm312
          Chromosome Location:
          Chr.16: 88610709 - 88612279 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm03934889_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Krtap24-1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001163141.1 NP_001156613.1 1 1145 86
          GenBank mRNA AK037168.1 - 1 1146 86

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Amplicon length between 86 and 100 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Both primers and probe map within a single exon

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2140571 NM_001163141.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2140571 AK037168.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 783302 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P170120 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2140571 NM_001163141.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2140571 AK037168.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P170120 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P641641 NM_001163141.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P641641 AK037168.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P170120 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30946944 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30946965 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30946854 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12840318 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30946950 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30946859 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30946928 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30946933 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30946949 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30946968 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30946856 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30946976 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30946857 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30946977 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30946942 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30946931 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30946951 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30946930 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30946972 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30946970 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30946861 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30946954 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30946946 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30946937 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30946973 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30946938 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30946934 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30946964 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13049294 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10440651 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600015510.mm.1 NM_001163141.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600015510.mm.1 NM_001163141.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600015510.mm.1 TC1600002006.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 475868 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1245790 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2530118 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-4lm45:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0