Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm03954368_s1
          See other 2900092D14RIK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          2900092D14Rik
          Gene Name:
          RIKEN cDNA 2900092D14 gene
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.1: 42700336 - 42703176 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm03954368_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: 2900092D14Rik
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NR_027891.1 1 745 102
          GenBank mRNA AK013838.1 - 1 746 102

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2319478 AK038597.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2319478 NR_027891.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 646286 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P135192 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2319478 AK038597.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2319478 NR_027891.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P135192 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P373010 AK013838.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P373010 NR_027891.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P590765 AK038597.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P590765 AK053590.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P590765 AK163519.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P590765 NR_027891.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P135192 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1429857_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1429857_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1429857_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100002339.mm.1 NR_027891.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100002339.mm.1 NR_027891.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100002339.mm.1 TC0100000312.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100002342.mm.1 NR_027891.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100002342.mm.1 NR_027891.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100002342.mm.1 TC0100000312.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100002341.mm.1 NR_027891.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100002341.mm.1 NR_027891.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100002341.mm.1 TC0100000312.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1429857_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1429857_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1429857_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1429857_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 587464 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-4lm45:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0