Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm03956639_s1
          See other 1110059G02RIK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          1110059G02Rik
          Gene Name:
          RIKEN cDNA 1110059G02 gene
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          -
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm03956639_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: 1110059G02Rik
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          GenBank mRNA AA915223.1 - 1 104
          AK004311.1 - 1 451 104

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P152359 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P152359 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P152359 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1438288_PM_x_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1435987_PM_x_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1436204_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1436203_PM_a_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1436203_PM_a_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1435987_x_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1438288_x_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1436204_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1438288_PM_x_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1436204_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1435987_PM_x_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1436203_a_at - -
          Mouse Expression Set 430 1436203_a_at - -
          Mouse Expression Set 430 1438288_PM_x_at - -
          Mouse Expression Set 430 1436204_at - -
          Mouse Expression Set 430 1438288_x_at - -
          Mouse Expression Set 430 1436204_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1435987_x_at - -
          Mouse Expression Set 430 1435987_PM_x_at - -
          Mouse Expression Set 430 1436203_PM_a_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 170511_i_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 168007_f_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 170511_PM_i_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 168720_r_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 168007_PM_f_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 168720_PM_r_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1438288_x_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1436204_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1435987_PM_x_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1436203_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1436203_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1436204_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1435987_x_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1438288_PM_x_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 383786 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-mrft7:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0