Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm03989677_mH
          See other ZFP738 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Zfp738
          Gene Name:
          zinc finger protein 738
          Gene Aliases:
          3830402I07Rik, 6720487G11Rik
          Chromosome Location:
          Chr.13: 67667437 - 67724322 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm03989677_mH
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Zfp738
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001001187.3 NP_001001187.2 3 - 4 332 64
          GenBank mRNA BC082605.1 - 3 - 4 287 64

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1300002258.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Zfp738

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          DNA-binding transcription factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          regulation of transcription, DNA-templated
          transcription factor activity, sequence-specific DNA binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P379297 BY752525.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P379297 AK076179.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P379297 NM_001001187.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P379297 BY752525.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P379297 AK076179.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P379297 NM_001001187.3 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 652842 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 143923 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P379297 BY752525.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P379297 AK076179.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P379297 NM_001001187.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P379297 BY752525.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P379297 AK076179.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P379297 NM_001001187.3 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29109529 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29109515 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P379297 BY752525.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P379297 AK076179.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P379297 NM_001001187.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P379297 BY752525.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P379297 AK076179.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P379297 NM_001001187.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P18208 BC082605.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P18208 NM_001001187.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P18208 AK032995.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P129495 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P100708 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P124943 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P113446 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P10504145 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P10504163 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29109495 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29109523 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29109533 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29109531 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29109529 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10504163 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29109515 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10405917 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10410363 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10410365 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10410369 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10410367 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10410368 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10410366 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10410362 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10410364 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10405916 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300014739.mm.1 NM_001001187.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300014739.mm.1 NM_001001187.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300014739.mm.1 TC1300002258.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300014742.mm.1 NM_001001187.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300014742.mm.1 NM_001001187.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300014742.mm.1 TC1300002258.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300014736.mm.1 NM_001001187.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300014736.mm.1 NM_001001187.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300014736.mm.1 TC1300002258.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300014737.mm.1 NM_001001187.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300014737.mm.1 NM_001001187.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300014737.mm.1 TC1300002258.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300014738.mm.1 NM_001001187.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300014738.mm.1 NM_001001187.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300014738.mm.1 TC1300002258.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 861450 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 100060022 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1253241 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 100060022 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 100060022 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2865882 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1253241 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2865882 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline