Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm03990016_m1
          See other GM7073 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Gm7073
          Gene Name:
          predicted gene 7073
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.X: 60436052 - 60456195 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm03990016_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Gm7073
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001039240.3 NP_001034329.2 3 - 4 382 77
          GenBank mRNA AK135660.1 - 3 - 4 383 77

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          This assay is in the 5'UTR region of the AK135660.1 transcripts.

          Set Membership:

          Amplicon length between 71 and 85 3' Most Recommended Assay Mus musculus Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2150871 NM_001039240.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2150871 AK135660.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 276448 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 154100 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 71443 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 558208 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 569104 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 708917 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 161593 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 402700 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 47238 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 82193 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 105347 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2150871 NM_001039240.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2150871 AK135660.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32414164 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32414158 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32414163 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32414161 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32414159 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32414158 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32414159 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32414161 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32414155 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10608722 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10608722 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00014596.mm.1 NM_001039240.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00014596.mm.1 NM_001039240.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00014596.mm.1 TC0X00002312.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00014597.mm.1 NM_001039240.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00014597.mm.1 NM_001039240.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00014597.mm.1 TC0X00002312.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00014598.mm.1 NM_001039240.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00014598.mm.1 NM_001039240.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00014598.mm.1 TC0X00002312.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00014601.mm.1 NM_001039240.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00014601.mm.1 NM_001039240.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00014601.mm.1 TC0X00002312.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_3161508 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_3161508 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) GI_85986648-S - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2931659 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2931659 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline