Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm03990521_m1
          See other RMI2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Rmi2
          Gene Name:
          RMI2, RecQ mediated genome instability 2, homolog (S. cerevisiae)
          Gene Aliases:
          A630055G03Rik, Gm537, Gm929
          Chromosome Location:
          Chr.16: 10835059 - 10843235 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm03990521_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Rmi2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001162932.1 NP_001156404.1 1 - 2 335 83
          GenBank mRNA AK143588.1 - 1 - 2 336 83

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1600000124.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 71 and 85 3' Most Recommended Assay Mus musculus Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          DNA replication
          biological_process
          molecular_function
          DNA binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P177432 AK080331.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P177432 AK080331.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P508221 AK143588.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P508221 NM_001162932.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P508221 AK143588.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P508221 NM_001162932.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 612055 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 370382 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 699457 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 439489 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 565958 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 48870 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P508221 AK143588.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P508221 NM_001162932.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P508221 AK143588.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P508221 NM_001162932.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P508221 AK143588.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P508221 NM_001162932.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P508221 AK143588.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P508221 NM_001162932.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P177432 AK080331.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P177432 AK080331.1 mouse_transcriptome
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30544756 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30544766 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30544738 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30544731 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30544757 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30544893 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30544897 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30544743 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30544720 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30544747 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30544899 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30544758 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30544741 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30545016 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30544894 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30544887 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30544749 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30544891 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30544770 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30544895 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30544904 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30544724 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30544764 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30544760 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30544768 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30544740 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30545020 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30544744 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30544746 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30544745 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30544752 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30545019 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30544726 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30544751 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30544750 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30544884 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30545021 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30544765 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30544883 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30544762 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30544721 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30544901 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30545017 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30544727 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30544734 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30544902 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30545025 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30544754 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30544903 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30544885 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30545024 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30545018 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30544733 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30544889 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30544722 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30545022 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30544769 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30545028 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10433566 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10433565 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1445602_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10433564 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1445602_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1445602_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600000896.mm.1 NM_001162932.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600000896.mm.1 NM_001162932.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600000896.mm.1 TC1600000124.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600000895.mm.1 NM_001162932.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600000895.mm.1 NM_001162932.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600000895.mm.1 TC1600000124.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1445602_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1445602_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1445602_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1445602_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2686197 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2686197 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline