Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm03990602_g1
          See other TMEM258 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Tmem258
          Gene Name:
          transmembrane protein 258
          Gene Aliases:
          1810006K21Rik
          Chromosome Location:
          Chr.19: 10204202 - 10207824 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm03990602_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 4,430.00
          Your Price
          Online offer:
          4430.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Tmem258
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001163431.1 NP_001156903.1 2 - 3 202 100
          NM_026919.1 NP_081195.1 2 - 3 173 100
          GenBank mRNA AK007351.1 - 2 - 3 158 100
          AK145833.1 - 2 - 3 166 100
          AV456553.1 - 2 - 3 144 100
          BC058335.1 - 2 - 3 129 100

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Amplicon length between 86 and 100 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P119117 BC085316.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P119117 NM_001163431.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P119117 NM_026919.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P119117 AK007351.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P119117 AK145833.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P119117 BC085316.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P119117 NM_001163431.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P119117 NM_026919.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P119117 AK007351.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P119117 AK145833.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 673784 AK042364.1 genbank_mrna_mouse
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 673784 BC022688.1 genbank_mrna_mouse
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 794373 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P172822 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P119117 BC085316.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P119117 NM_001163431.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P119117 NM_026919.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P119117 AK007351.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P119117 AK145833.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P119117 BC085316.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P119117 NM_001163431.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P119117 NM_026919.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P119117 AK007351.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P119117 AK145833.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P172822 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P119117 BC085316.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P119117 NM_001163431.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P119117 NM_026919.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P119117 AK007351.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P119117 AK145833.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P119117 BC085316.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P119117 NM_001163431.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P119117 NM_026919.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P119117 AK007351.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P119117 AK145833.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P17635 BC024923.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P172822 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10461456 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10461455 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10461457 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10461458 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1425242_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1428632_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10461454 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1428632_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1428632_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1425242_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1425242_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 69038_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 69038_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900002476.mm.1 NM_001163431.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900002476.mm.1 NM_001163431.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900002476.mm.1 NM_026919.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900002476.mm.1 NM_026919.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900002476.mm.1 TC1900000191.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900002475.mm.1 NM_001163431.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900002475.mm.1 NM_001163431.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900002475.mm.1 NM_026919.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900002475.mm.1 NM_026919.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900002475.mm.1 TC1900000191.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1425242_at - -
          Mouse Expression Set 430 1425242_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1428632_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1428632_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 166010_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 166010_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1425242_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1425242_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1425242_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1425242_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1428632_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1428632_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2773491 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2773491 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline