Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm03991365_m1
          See other MAP3K19 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Map3k19
          Gene Name:
          mitogen-activated protein kinase kinase kinase 19
          Gene Aliases:
          Ysk4
          Chromosome Location:
          Chr.1: 127814962 - 127855613 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm03991365_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Map3k19
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_011737.1 NP_035867.1 9 - 10 3868 63

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0100003015.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 Protein Kinase 3' Most Recommended Assay Mus musculus 1700 Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          activation of MAPKK activity
          protein phosphorylation
          regulation of mitotic cell cycle
          phosphorylation
          activation of protein kinase activity
          regulation of apoptotic process
          stress-activated MAPK cascade
          nucleotide binding
          protein kinase activity
          protein serine/threonine kinase activity
          MAP kinase kinase kinase activity
          ATP binding
          kinase activity
          transferase activity
          transferase activity, transferring phosphorus-containing groups

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2090874 NM_011737.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2080540 NM_011737.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 740787 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 34421 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 755251 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 278541 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 512010 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 183316 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 955401 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 717730 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 547658 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 569835 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 952441 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 891726 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 129489 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 235695 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 223385 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 369049 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 149077 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 98999 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2080540 NM_011737.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2090874 NM_011737.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P448805 NM_011737.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P448805 U49951.1 mouse_transcriptome
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20597185 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20597167 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20597205 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01035209 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20597181 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20597191 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00514548 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01035216 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20597192 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20597207 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01035200 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20597160 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20597165 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20597156 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20597206 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20597170 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00206125 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20597164 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00206127 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20597200 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20597179 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20597196 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20597188 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20597177 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20597183 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20597202 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20597163 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20597178 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20597199 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20597187 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20597194 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10357381 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100024154.mm.1 NM_011737.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100024154.mm.1 NM_011737.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100024154.mm.1 TC0100003015.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 798945 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline