Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm03991538_s1
          See other 2310061N02RIK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          2310061N02Rik
          Gene Name:
          RIKEN cDNA 2310061N02 gene
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.16: 88707171 - 88707962 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm03991538_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: 2310061N02Rik
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_027155.1 NP_081431.1 1 554 69
          GenBank mRNA AK010010.1 - 1 555 69

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Both primers and probe map within a single exon

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          structural protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          protein binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2166960 NM_027155.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2166960 AK010010.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2166960 BC133700.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 70930 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P102340 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2166960 NM_027155.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2166960 AK010010.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2166960 BC133700.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P102340 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P442765 NM_027155.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P442765 AK010010.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P118476 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P102340 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30947510 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30947492 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30947459 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30947517 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12686158 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30947515 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30947495 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30947496 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30947509 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12909779 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30947507 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30947518 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30947493 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30947499 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30947501 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30947503 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30947508 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30947504 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30947519 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10440665 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1431504_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10440664 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1431504_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1431504_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 69661_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 69661_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600015519.mm.1 NM_027155.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600015519.mm.1 NM_027155.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600015519.mm.1 TC1600002011.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600015521.mm.1 NM_027155.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600015521.mm.1 NM_027155.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600015521.mm.1 TC1600002011.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600015520.mm.1 NM_027155.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600015520.mm.1 NM_027155.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600015520.mm.1 TC1600002011.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1431504_at - -
          Mouse Expression Set 430 1431504_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1431504_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1431504_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 604123 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 101990504 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline